Merck
43412
Supelco
(+)-カテキン
analytical standard
別名:
(+)-シアニダノール, D-カテキン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O6
CAS番号:
分子量:
290.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
InChI Key
PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(+)- カテキンは、ポリフェノールフラボノイドであるカテキンのエナンチオマーです。抗酸化性で知られ、さまざまなハーブ、野菜、果物、緑茶、チョコレート、赤ワインに含まれています。
アプリケーション
本分析用標準品は以下の用途にも 使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー/ フォトダイオードアレイ(PAD)および円二色性(CD)検出器を用いて、 5種のByrsonima種から得られた葉の抽出物および浸出液中のカテキン およびそのジアステレオマーを多重定量する 方法の開発
  • サンプル前処理およびガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)のため、 磁性酸化グラフェン(MGO)上に堆積させた 新規吸着剤—O-カルボキシメチル-キトサン-g-アクリル酸ナトリウム塩(O-CMCs-g-AAS)共重合体 に基づく磁気固相抽出(MSPE)を用いた 市販の緑茶および紅茶サンプル中のカテキン類の定量
  • トリプル四重極タンデム質量分析と組み合わせた 超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC-MS-MS)による、 3種類の市販の茶浸出液(緑色、黒茶、ウーロン茶)中の 8種類のカテキン類および4種類のテアフラビンの多成分一斉分析
  • 超音波支援抽出およびHPLC/ダイオードアレイ検出による、 Physalis angulata L植物材料サンプル由来の4種類のフェノール系化合物である カテキン、カフェイン酸、ルチン、trans-桂皮酸の同時検出 および定量
  • HPLC法/PDA検出による、 40、60、90日間隔で採取したJukro茶葉の新鮮サンプル45点から得られた カテキン、カフェイン、ポリフェノールの 多成分一斉定量
包装
底のないガラスボトル。内容物は取り付けられた円錐部の中に挿入されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43412-10MG:
43412-VAR:
43412-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catechin contents of foods commonly consumed in The Netherlands. 1. Fruits, vegetables, staple foods, and processed foods
Arts.W.C.I, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(5), 1746-1751 (2000)
Meran Keshawa Ediriweera et al.
Medicines (Basel, Switzerland), 4(3) (2017-09-21)
Obesity is considered as one of the risk factors for breast cancer. Leptin has been found to be involved in breast cancer progression. Therefore, novel approaches to antagonize biological effects of leptin are much needed. The objective of this study
(+)-Catechin in human plasma after ingestion of a single serving of reconstituted red wine
Bell RCJ, et al
American Journal of Clinical Nutrition, 71, 103-108 (2000)
Catechin contents of foods commonly consumed in The Netherlands. 1. Fruits, vegetables, staple foods, and processed foods
Arts.W.C.I, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48, 1746-1751 (2000)
Antioxidant effectiveness of selected wines in comparison with (+)-catechin
Katalinic. V, et al.
Food Chemistry, 86, 593-600 (2004)
資料
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.
プロトコル
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide