Merck
C0567
Sigma-Aldrich
(−)-カテキン
from green tea, ≥97% (HPLC), powder, oxidative stress inhibitor
別名:
(−)-trans-3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラバン, (2S,3R)-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O6
CAS番号:
分子量:
290.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
(−)-カテキン, ≥97% (HPLC), from green tea
由来生物
green tea
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1
InChI Key
PFTAWBLQPZVEMU-HIFRSBDPSA-N
遺伝子情報
human ... BACE1(23621)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カテキンは、緑茶に含まれるフラボノイドの90%を占める主なフラボノイドです。(−)-カテキンは、(+)-カテキンに比べ腸吸収の面で生物学的利用率が低レベルです。
アプリケーション
(−)-カテキンは、次の用途で使用されています。
  • エストロゲン受容体に対するその結合親和性を試験するため。
  • 植物抽出物由来のポリフェノールを定量する高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の標準物質として。
  • イラン産緑茶葉中の抗酸化物質を定量する動態研究において標準物質として。
生物化学的/生理学的作用
カテキンは、広範囲の生物学的機能を有します。抗ウイルス活性および抗がん活性を誘発します。カテキンは、炭水化物および脂質の代謝の調節において重要な役割を果たします。カテキンは脂肪の蓄積を防ぎます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0567-5MG:
C0567-VAR:
C0567-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
(+)-Catechin is more bioavailable than (-)-catechin: relevance to the bioavailability of catechin from cocoa
Donovan JL, et al.
Free Radical Research, 40(10), 1029-1034 (2006)
Ji Hyung Jun et al.
Nature plants, 4(12), 1034-1043 (2018-11-28)
Proanthocyanidins (PAs) are primarily composed of the flavan-3-ol subunits (-)-epicatechin and/or (+)-catechin, but the basis for their different starter and extension unit compositions remains unclear. Genetic and biochemical analyses show that, in the model legume Medicago truncatula, two 2-oxoglutarate-dependent dioxygenases
Estrogen-like effects of wine extracts on nitric oxide synthesis in human endothelial cells
Simoncini T, et al.
Maturitas, 70(2), 169-175 (2011)
Green tea catechins: Their use in treating and preventing infectious diseases
Reygaert WC
BioMed Research International, 2018 (2018)
Rajapandiyan Krishnamoorthy et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-12-11)
Human gut microbes are a profitable tool for the modification of food compounds into biologically active metabolites. The biological properties of catechins have been extensively investigated. However, the bioavailability of catechin in human blood plasma is very low. This study
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research