Merck
G6782
Sigma-Aldrich
(−)-ガロカテキン ガラート
from green tea, ≥98% (HPLC)
別名:
(2S,3R)-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール 3-(3,4,5-トリヒドロキシベンゾアート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O11
CAS番号:
分子量:
458.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
green tea
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21+/m1/s1
InChI Key
WMBWREPUVVBILR-NQIIRXRSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(−)-ガロカテキンガレートはガロイル基を有するポリフェノール化合物です。一般的な茶カテキンであるエピガロカテキンガレートのエピマー化型です。茶カテキンのエピマー化は、一般に熱処理または低温殺菌プロセスで行います。
アプリケーション
(−)-ガロカテキンガレートは、以下の用途に使用されています:
  • 組換えLactobacillus plantarumタンナーゼ酵素のタンナーゼ活性アッセイを実施するため
  • HIV-1インテグラーゼ活性に対するその阻害活性を検討するため
  • ラット肝臓におけるコレステロール代謝に対するその調節機序を検討するため
  • ヒト精子に対するポリフェノールとしてのその作用を解析し、補助生殖技術におけるそのアプリケーションを検討するため
  • 細胞プリオンタンパク質(PrPC)のストレス防御活性およびスクレイピープリオンタンパク質(PrPSc)の生成における干渉を検討するため
生物化学的/生理学的作用
茶カテキン様(−)-ガロカテキンガレートは、抗ウイルス活性、抗酸化活性、抗変異原性、および抗肥満活性が知られています。ヒト免疫不全ウイルス-1(HIV-1)インテグラーゼとウイルスDNAの相互作用を阻害することによって、HIV-1インテグラーゼ阻害活性を示します。GCGは、腸管出血性Escherichia coli(大腸菌)によるベロ毒素(VT)の放出に対する阻害作用も示します。GCGは、コレステロール吸収に阻害作用を示し、血漿中コレステロールの減少、すなわちアテローム性硬化症の予防に茶カテキンよりも有効であることが示されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G6782-5MG:
G6782-VAR:
G6782-1MG:
G6782-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Angelika S Rambold et al.
Journal of neurochemistry, 107(1), 218-229 (2008-08-12)
A hallmark in prion diseases is the conformational transition of the cellular prion protein (PrP(C)) into a pathogenic conformation, designated scrapie prion protein (PrP(Sc)), which is the essential constituent of infectious prions. Here, we show that epigallocatechin gallate (EGCG) and
Ikuo Ikeda et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(25), 7303-7307 (2003-12-04)
It has been known that tea catechins, (-)-epicatechin (1), (-)-epigallocatechin (2), (-)-epicatechin gallate (3), and (-)-epigallocatechin gallate (4) are epimerized to(-)-catechin (5), (-)-gallocatechin (6), (-)-catechin gallate (7), and (-)-gallocatechin gallate (8), respectively, during retort pasteurization. We previously reported that tea
Sang Min Lee et al.
Lipids, 43(5), 419-429 (2008-03-28)
The (-)-gallocatechin gallate (GCG) concentration in some tea beverages can account for as much as 50% of the total catechins, as a result of sterilization. The present study aims to examine the effects of GCG-rich tea catechins on hyperlipidemic rats
Y Sugita-Konishi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1472(1-2), 42-50 (1999-11-26)
We studied the effects of six catechin derivatives (catechin, epigallocatechin, epicatechin, epicatechin gallate, epigallocatechin gallate (EGCg) and gallocatechin gallate (GCg)) in green tea on the production and extracellular release of Vero toxins (VTs) from enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) cultured at
Fan Jiang et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 137(3), 347-356 (2010-09-14)
Four catechins with the galloyl moiety, including catechin gallate (CG), epigallocatechin gallate (EGCG), gallocatechin gallate (GCG), and epicatechin gallate (ECG), were found to inhibit HIV-1 integrase effectively as determined by our ELISA method. In our docking study, it is proposed
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.