Merck
E4018
Sigma-Aldrich
(−)-エピカテキン
≥98% (HPLC), from green tea
別名:
(−)-cis-3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラバン, (2R,3R)-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O6
CAS番号:
分子量:
290.27
Beilstein:
92760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
green tea
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
InChI Key
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エピカテキンはフラバノールであり、二次的なポリフェノール植物代謝物のクラスに属します。
アプリケーション
(-)-エピカテキンは以下の用途に使用されています。
  • ヒトの性別特異的がんから得られた細胞株におけるその生物学的作用を調べるために
  • その抗ウイルス活性の研究に
  • 単離されたMPO−H2O2−Cl系におけるin vitroおよびヒト多形核白血球(PMN)におけるex vivoの両方でこの酵素活性を再生する能力を調べるために
生物化学的/生理学的作用
この抗酸化物質はチョコレートに含まれています。(-)-エピカテキンは心血管系作用と関連しています。カカオ種子やココア製品で利用できるため、信頼できる標準物質と見なされています。ミエロペルオキシダーゼのハロゲン化活性は、(-)-エピカテキンにより回復されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E4018-5MG:
E4018-BULK:
E4018-1MG:
E4018-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Divergent antiviral effects of bioflavonoids on the hepatitis C virus life cycle
Khachatoorian R, et al.
Virology, 346-355 (2012)
(-)-Epicatechin regenerates the chlorinating activity of myeloperoxidase in vitro and in neutrophil granulocytes
Flemmig J, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 84-91 (2014)
(-)-Epicatechin mediates beneficial effects of flavanol-rich cocoa on vascular function in humans
Schroeter H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(4), 1024-1029 (2006)
Epicatechins purified from green tea (Camellia sinensis) differentially suppress growth of gender-dependent human cancer cell lines
Ravindranath M H, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM, 3(2), 237-247 (2006)
Fluorescent detection of (-)-epicatechin in microsamples from cacao seeds and cocoa products: Comparison with Folin-Ciocalteu method
Ramirez-Sanchez I, et al.
Journal of Food Lipids, 23(8), 790-793 (2010)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.