Merck
E3768
Sigma-Aldrich
(−)-エピガロカテキン
≥95% (HPLC), from green tea
別名:
(−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシフラバン, (-)-cis-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O7
CAS番号:
分子量:
306.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
green tea
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1
InChI Key
XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(−)-エピガロカテキンは、緑茶に最も豊富に認められる(約20%)主なカテキン化合物の1つであり、抗酸化活性を有します。
アプリケーション
(−)-エピガロカテキン(ECG)は、以下の用途に使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)解析における標準物質として
  • 糖尿病における食後高血糖をコントロールする目的でα-アミラーゼおよびα-グルコシダーゼの活性に対するその阻害作用を解析するため
  • マウス膵臓β細胞におけるフェロトーシスおよび鉄毒性に対する有効性および防御を確認するための細胞生存アッセイに
  • 長期急性および慢性プリステン誘発性関節炎に対する潜在的抗炎症作用を評価するため
  • 内皮細胞のin vitroでの脈管形成、増殖、および運動に対し、妊娠および授乳中のマウスを処理するため
  • CD4+(cluster of differentiation 4)およびCD8+(cluster of differentiation 8)細胞の数および局在化に基づいて、妊娠および授乳中のマウス脾臓に対する作用を評価するため
生物化学的/生理学的作用
(−)-エピガロカテキン(EGC)は、MCF-7ヒト乳癌細胞におけるヘレグリンb1(HRG)誘発性遊走/浸潤に対する阻害作用を有する抗癌剤であることが示されています。また、単純ヘルペスウイルスに対する強い抗ウイルス活性も示します。
緑茶ポリフェノール。抗がん剤。EGCGよりも低い抗酸化活性を示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E3768-BULK:
E3768-VAR:
E3768-1MG:
E3768-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sławomir Lewicki et al.
Central-European journal of immunology, 42(1), 10-16 (2017-07-07)
Rhodiola kirilowii, a member of Crassulaceae family, grows wildly in Asiatic mountains and is also cultivated in some European countries. Its underground parts traditionally are used for enhance physical and mental performance of the body. In our previous papers we
Jun Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 22(8) (2017-08-15)
Over the centuries, infectious diseases caused by viruses have seriously threatened human health globally. Viruses are responsible not only for acute infections but also many chronic infectious diseases. To prevent diseases caused by viruses, the discovery of effective antiviral drugs
Yukihiro Kushima et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 32(5), 899-904 (2009-05-08)
Migration/invasion is involved in the multiple steps of metastasis, resulting in a poor prognosis of breast cancer. (-)-Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) in green tea inhibits the metastasis of some cancer cell lines. Cell migration/invasion assays using Boyden chambers demonstrated that (-)-epigallocatechin (EGC)
Anna Leichsenring et al.
PloS one, 11(3), e0152518-e0152518 (2016-03-31)
Rheumatoid arthritis (RA)--a widespread chronic inflammatory disease in industrialized countries--is characterized by a persistent and progressive joint destruction. The chronic pro-inflammatory state results from a mutual activation of the innate and the adaptive immune system, while the exact pathogenesis mechanism
Evaluation of alpha-amylase and alpha-glucosidase inhibitory activity of flavonoids
Gu C, et al.,
International Journal of Food and Nutrition Science, 2(6), 1-6 (2015)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.