アッセイ
≥95%
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL, clear
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
InChI Key
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 細胞増殖アッセイ、アポトーシス検出および改変BoydenチャンバーアッセイでTRAMP転移前立腺細胞株の抗腫瘍剤として使用
- 細胞生存率、細胞周期およびアポトーシスアッセイで分析された細胞死関連タンパク質キナーゼ-2経路を通しての急性骨髄性白血病における細胞死の誘発
- マウス前破骨細胞株 RAW264.7における破骨細胞分化のインヒビター
- 筋原性分化の促進
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E4143-BULK:
E4143-10MG:
E4143-50MG:
E4143-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.