Merck
C1251
Sigma-Aldrich
(+)-カテキン 水和物
≥98% (HPLC), powder
別名:
(+)-シアニドール-3, (2R,3S)-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
290.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
3595244
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to yellow with tan cast
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
InChI Key
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カテキンは、黒ブドウ、桃、苺および空豆に多く含まれる植物化学物質です。カテキンは、カテキン、エピカテキン、エピカテキンガラート、エピガロカテキンおよびエピガロカテキンガラートなどのさまざまな形態で生じます。
アプリケーション
(+)-カテキン水和物は以下の用途に用いられています:
  • 赤ワインの副生成物に含まれる総ポリフェノールを測定するためのポリフェノール標準物質として
  • in vitroでのメタン生成物および基質の分解へのその作用を三重流加培養法で試験するための添加剤として
  • 純粋L.プランタルムCECT 748T 14組換えタンナーゼのカテキンでの活性を測定するための基質として
生物化学的/生理学的作用
植物由来の抗酸化フラボノイド、フリーラジカルスカベンジャーは、さまざまな生物学的システムにおけるフリーラジカルによるダメージを防ぎます。たとえば、生理学的pHでは、カテキン抑制DNA鎖はヒドロキシルラジカルによって破壊されます。また、ヒト血漿の酸化を防ぐことも分かっています。内因性脂溶性抗酸化物質の消費を遅らせて、脂質酸化を抑制します。カテキンはまた、脂肪酸合成の阻害剤として機能することがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1251-1G:
C1251-5G:
C1251-10G:
C1251-BULK:
C1251-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hadeer M Ezzat et al.
International journal of pharmaceutics, 565, 488-498 (2019-05-18)
Catechin hydrate is a phytopharmaceutical with promising anticancer effects but poor bioavailability. This study aimed to elaborate catechin loaded chitosan-tethered liposomes (chitosomes) to enhance catechin oral bioavailability. Nanocarriers were optimized via ethanol injection method followed by physicochemical, ex vivo and
S B Lotito et al.
Free radical biology & medicine, 24(3), 435-441 (1998-01-23)
Based on the recognized capacity of (+)-catechin (CTCH) to prevent free radical-mediated damage in different biological systems, its role in the protection of human plasma from oxidation was investigated. Samples of human blood plasma were incubated with 50 mM AAPH
Nutrition and Health Info Sheet: Catechins (2008)
J Ueda et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 333(2), 377-384 (1996-09-15)
The reactivities of various antioxidative compounds including catechol derivatives and endogenous radical scavengers toward hydroxyl radical (.OH) were investigated by an electron spin resonance-spin trapping method, thiobarbituric acid method, and DNA strand scission assay. Hydroxyl radical was generated by both
Christine Ziegler et al.
Molecular microbiology, 78(1), 13-34 (2010-10-07)
Increases in the environmental osmolarity are key determinants for the growth of microorganisms. To ensure a physiologically acceptable level of cellular hydration and turgor at high osmolarity, many bacteria accumulate compatible solutes. Osmotically controlled uptake systems allow the scavenging of
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
プロトコル
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide