Merck
C1788
Sigma-Aldrich
(±)-カテキン 水和物
別名:
trans-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール, trans-3,3′,4′,5,7-ペンタハイドロキシフラバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
290.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
92762
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
アッセイ
≥96% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to light brown
mp
200 °C (decomposes on heating)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
InChI Key
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カテキンはカッチ樹木により産生され、茶葉、ブドウの種子、野菜および植物に基づく飲料に豊富に含まれています。植物由来のポリフェノール抗酸化物質であり、植物の二次代謝産物として機能します。
アプリケーション
(±)-カテキン水和物は、以下の用途に使用されています。
  • ヒト卵巣癌細胞の薬剤耐性に与えるその調節効果の研究に
  • 総フラボノイド含量の標準曲線を作成するために
  • Solanum lycopersicum(トマト)の生理的パラメータに及ぼす影響を研究するために
生物化学的/生理学的作用
カテキンは植物毒性の特性を有します。ラセミ体のカテキンは、種子の発芽と植物の浸潤性に関する研究に使用される場合があります。カテキンおよびエピガロカテキンガレート(EGCG)は、酸化および過酸化関連プロセスにおけるそれらの効果を研究するために他のポリフェノールフラボノイドとともに使用される場合があります。
ポリフェノール性酸化防止剤伝統的な漢方薬に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1788-500MG:
C1788-1G:
C1788-5G:
C1788-VAR:
C1788-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro potential of phenolic phytochemicals from black rice on starch digestibility and rheological behaviors
An JS, et al.
Journal of Cereal Science, 70, 214-220 (2016)
Olga Michel et al.
Acta biochimica Polonica, 65(2), 173-184 (2018-05-26)
Until recently, green tea polyphenols were considered strong antioxidants. However, the latest reports have revealed that bioflavonoids can play a multiple role in anticancer therapy, including the inhibition of cell proliferation and generation of the oxidative stress in a dose-dependent
I Ibero-Baraibar et al.
Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, 24(4), 416-422 (2014-01-28)
Cocoa flavanols are recognised by their favourable antioxidant and vascular effects. This study investigates the influence on health of the daily consumption of ready-to-eat meals supplemented with cocoa extract within a hypocaloric diet, on middle-aged overweight/obese subjects. Fifty healthy male
Catechin secretion & phytotoxicity: Fact not fiction
Bais HP and Kaushik S
Communicative & Integrative Biology, 3(5), 468-470 (2010)
José María Landete et al.
Journal of food protection, 70(11), 2670-2675 (2007-11-30)
Disposal of the waste from wine production has long been a problem for wineries, mainly because of the presence of phenolic compounds. In this study, we analyzed the antimicrobial activities of 10 wine phenolic compounds against Lactobacillus plantarum strains. Inhibition