アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
InChI Key
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
遺伝子情報
human ... BACE1(23621) , CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in vivo(高脂肪食摂取マウス)およびin vitro(HepG2細胞)試験においてニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸水素(NADPH)オキシダーゼを発現抑制し、インスリン感受性を改善するための抗酸化剤として
- 境界性高血圧ラット(BHR)モデルにおける血圧、一酸化窒素シンターゼ(NOS)活性および不安様行動に対する作用を検討するため
- 酸化ストレス下で水泳トレーニング中の中年ラットの海馬におけるニューロン生存に対する作用を検討するため
- ブラックチョコレートにおける抗酸化活性を検討するため
- ポリフェノール分析における指標化合物として
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E1753-1G:
E1753-250MG:
E1753-100MG:
E1753-VAR:
E1753-BULK:
E1753-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.