由来生物
green tea
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21-/m1/s1
InChI Key
LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ヒト脳微小血管内皮細胞(HBMVEC)における細胞増殖アッセイで抗虚血/再灌流損傷に対する有効性を把握するため
- 阻害アッセイにおいてヒト唾液α-アミラーゼ(HAS)およびα-グルコシダーゼ(AGH)における阻害剤として
- 2つのヒト結腸直腸細胞株HCT-116およびSW-480において化学抗癌剤として使用される可能性
- in vitroコラゲナーゼおよびエステラーゼ酵素に対する阻害剤として
- 酸化ストレスに対する有効性を確認するための精子インキュベーションの補助剤として
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E3893-BULK:
E3893-VAR:
E3893-1MG:
E3893-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.