Merck
80352
Supelco
(−)-ガロカテキン ガラート
analytical standard
別名:
(2S,3R)-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール 3-(3,4,5-トリヒドロキシベンゾアート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O11
CAS番号:
分子量:
458.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21+/m1/s1
InChI Key
WMBWREPUVVBILR-NQIIRXRSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
80352-10MG:
80352-VAR:
80352-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kavita A Iyer et al.
Psychopharmacology, 236(7), 2093-2104 (2019-02-26)
2-Amino-6-chloro-3,4-dihydroquinazoline (e.g., A6CDQ) represents a novel putative antidepressant originally thought to act through a 5-HT3 serotonin receptor antagonist mechanism. Here, we investigated this further by examining a positional isomer of A6CDQ (i.e., A7CDQ). 5-HT3 receptor and transporter activity (uptake-1 and
Noelia López-Gutiérrez et al.
Food chemistry, 173, 607-618 (2014-12-04)
A method has been developed and validated for the simultaneous detection and quantification of phytochemicals in nutraceutical products obtained from green tea. For that purpose, ultra-high performance liquid chromatography coupled to single-stage Orbitrap high resolution mass spectrometry (UHPLC-Orbitrap-MS) has been