Merck
R5010
Sigma-Aldrich
レスベラトロール
≥99% (HPLC)
別名:
3,4′,5-トリヒドロキシ-trans-スチルベン, 5-[(1E)-2-(4-ヒドロキシフェニル)エテニル]-1,3-ベンゼンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O3
CAS番号:
分子量:
228.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant root (bushy knotweed)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI Key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
レスベラトロールは以下の用途に使用されています:
  • 閉じ込め実験
  • 糖尿病によるCa2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼIIの活性化によって媒介される網膜神経細胞死に対する神経保護作用の研究
  • in vivoフルオロメトリーによるブドウ葉スチルベン含有量測定の標準物質
COX-1の選択的阻害剤です。
生物化学的/生理学的作用
レスベラトロールは、ブドウの果皮および他の植物で検出されるフェノール性ファイトアレキシンです。本化合物は、細胞内抗酸化活性を有しており、ミトコンドリア生合成ならびにペルオキシソーム増殖因子-g活性化受容体コアクチベーター1a(PGC-1a)およびFOXO(フォークヘッドボックス)活性の増強に関与する、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)-依存性ヒストンデアセチラーゼであるサーチュイン1(SIRT1)を活性化します。レスベラトロールの抗糖尿病作用、神経保護作用および抗脂肪生成作用は、SIRT1活性化を介して調節される可能性があります。レスベラトロールは、単純ヘルペスウイルス-1(HSV1)およびHSV2に対し抗ウイルス作用を有しています。また、本化合物は抗腫瘍活性および植物エストロゲン生物学的活性を示します。レスベラトロールは、いくつかの生理学的事象を調節することにより、多くの種の寿命を延長することが知られています。
調製ノート
エタノール、DMSO、およびアセトンにやや溶けやすい。 唯一水に極めて溶けにくい(3 mg/100 mL)。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(℃)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R5010-BULK:
R5010-100MG:
R5010-500MG:
R5010-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet
Baur JA, et al.
Nature, 444(7117), 337-337 (2006)
Halloysite clay nanotubes for resveratrol delivery to cancer cells
Vergaro V, et al.
Macromolecular Bioscience, 12(9), 1265-1271 (2012)
Fast and local assessment of stilbene content in grapevine leaf by in vivo fluorometry
Poutaraud A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(13), 4913-4920 (2007)
Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence
Baur JA and Sinclair DA
Nature Reviews Drug Discovery, 5(6), 493-493 (2006)
Resveratrol inhibits neuronal apoptosis and elevated Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II activity in diabetic mouse retina
Kim YH, et al.
Diabetes, 59(7), 1825-1835 (2010)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.