製品名
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸) 二アンモニウム塩, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI Key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- ペルオキシダーゼ酵素(たとえばHRPなど)との反応のための過酸化水素とABTSの併用。
- ラッカーゼまたはビリルビンオキシダーゼとABTSの併用。
ABTSは主にELISA(酵素結合免疫吸着測定法)手順で使用されます。
過酸化水素存在下でのABTSのペルオキシダーゼ反応は、405 nmで分光光度的に読み取ることができる緑色の可溶性最終産物を生成します。本反応は、1%ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)で停止できます†††。ABTS、すなわち2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)ジアンモニウム塩は光感応性です。
アプリケーション
- 2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)ジアンモニウム塩は、ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)における基質として使用されています。
- ABTSは、食品産業でさまざまな食品の抗酸化能測定に大いに使用されています。
- また、ABTSは、血清を含むさまざまな溶液のグルコース濃度のモニタリングに使用されます。
- ELISA(マイクロウェル)手順には推奨しますが、メンブレンアプリケーションには推奨しません。TMBおよびOPD基板と比べて酸化されにくいため、ABTSはELISAアプリケーションでは感度が低下します。したがって、バックグラウンド値が大きい場合、ABTSはTMBおよびOPDよりも有利です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1888-1G:
A1888-25G:
A1888-VAR:
A1888-BULK:
A1888-10G:
A1888-500MG:
A1888-2G:
A1888-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.