グレード
for spectrophotometric det. (of Fe)
品質水準
アッセイ
≥98%
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
247-249 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C18H12N6/c1-4-10-19-13(7-1)16-22-17(14-8-2-5-11-20-14)24-18(23-16)15-9-3-6-12-21-15/h1-12H
InChI Key
KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1253-500MG:
T1253-10G:
T1253-25G:
T1253-BULK:
T1253-VAR:
T1253-5G:
T1253-1G:
試験成績書(COA)