Merck
77500
Supelco
1,10-フェナントロリン 一水和物
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V, ≥99.0%
別名:
o-フェナントロリン 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2 · H2O
CAS番号:
分子量:
198.22
Beilstein:
4008096
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
≥99.0% (NT)
≥99.0%
フォーム
crystals
品質
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
強熱残分
≤0.05%
mp
100-104 °C (lit.)
99-104 °C
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES記法
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI Key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,10-Phenanthroline monohydrate is a chelating agent.
アプリケーション
It has been used in preparing 0.1 % phenanthroline solution. In another study, 80μl of 1,10-Phenanthroline monohydrate was used along with nanoparticles to measure iron content using colorimetric assay.3 It may be used in the preparation of [Mn(1,10-phen)2(mal)].2H2O.
銅と複合体を形成するとヌクレアーゼ活性を示します。この活性は、DNA-タンパク質間相互作用の研究に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
メタロプロテアーゼのインヒビターです。鉄、亜鉛などの二価金属イオンをキレートします。有効濃度は1~10 mMです。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
77500-5G-F:
77500-BULK-F:
77500-6X100G-F:
77500-100G-F:
77500-VAR-F:
77500-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W. Sliwa
Heterocycles, 12, 1207-1207 (1979)
A newly developed Fe-doped calcium sulfide nanoparticles with magnetic property for cancer hyperthermia.
Wu, Steven Yueh-Hsiu, Ching-Li Tseng, and Feng-Huei Lin.
Journal of Nanoparticle Research, 12.4, 1173-1185 (2010)
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 15, 585-585 (1970)
Generation of magnetic nonviral gene transfer agents and magnetofection in vitro.
Mykhaylyk O
Nature Protocols, 2(10), 2391-2411 (2007)
Insights into the mode of action of the anti-Candida activity of 1,10-phenanthroline and its metal chelates.
McCann M
Metal-based drugs, 7(4), 185-193 (2000)