Merck
159417
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン 塩酸塩
ReagentPlus®, 99%
別名:
ヒドロキシルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
69.49
Beilstein:
3539763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
フォーム:
crystalline
蒸気圧
0.001 hPa ( 50 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
crystalline
テクニック
inhibition assay: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
密度
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI Key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキシルアミン塩酸塩(塩化ヒドロキシルアンモニウム)は、1,2,4-オキサジアゾール、第2級アミドおよび第3級アミドの合成に関与します。
塩酸ヒドロキシルアミン(NH2OH・HCl)は、求電子置換反応、酸化、還元反応の反応体として広く使用されている吸湿性の塩です。ニトリル、ピラゾール、イソオキサゾール、ニトロン、ピリジンの合成にも使用されます。
アプリケーション
塩酸ヒドロキシルアミンは以下の用途で反応体として使用できます:
  • 触媒としての炭酸セシウム(Cs2CO3)存在下でのアルデヒドからの第一級アミドの合成。
  • 脂環式/脂肪族カルボニル化合物および芳香族アルデヒドの対応するオキシムへの変換。
  • 硫酸ナトリウム(無水)および重炭酸ナトリウム触媒の存在下でのアルデヒドからのニトリルの1ポット合成。
  • 単層還元酸化グラフェン(RGO)シートおよびフィルムの調製における還元剤としても使用できます。
生物化学的/生理学的作用
MAOインヒビター、血小板凝集を阻害。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
spleen
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
159417-1KG:
159417-10KG:
159417-BULK:
159417-100G:4548173108377
159417-500G:4548173108391
159417-3KG:4548173108384
159417-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Susie Suh et al.
Nature biomedical engineering, 5(2), 169-178 (2020-10-21)
Cytosine base editors and adenine base editors (ABEs) can correct point mutations predictably and independent of Cas9-induced double-stranded DNA breaks (which causes substantial indel formation) and homology-directed repair (which typically leads to low editing efficiency). Here, we show, in adult
Braedon McDonald et al.
Cell host & microbe, 28(5), 660-668 (2020-08-19)
Eradication of pathogens from the bloodstream is critical to prevent disseminated infections and sepsis. Kupffer cells in the liver form an intravascular firewall that captures and clears pathogens from the blood. Here, we show that the catching and killing of
Dongwoo Kim et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9183-9187 (2009-10-31)
We report the use of electroless gold deposition as a light scattering signal enhancer in a multiplexed, microarray-based scanometric immunoassay using gold nanoparticle probes. The use of gold development results in greater signal enhancement than the typical silver development, and
Jian-Wei Hao et al.
Nature communications, 11(1), 4765-4765 (2020-09-23)
Fatty acids (FAs) are essential nutrients, but how they are transported into cells remains unclear. Here, we show that FAs trigger caveolae-dependent CD36 internalization, which in turn delivers FAs into adipocytes. During the process, binding of FAs to CD36 activates
Simbarashe Ngwerume et al.
The Journal of organic chemistry, 78(3), 920-934 (2012-12-29)
A novel gold-catalyzed method for the regioselective synthesis of highly substituted pyrroles directly from oximes and alkynes was developed via independent optimization of two key steps of the process. Importantly, a cationic gold(I) species was shown to activate multiple steps