Merck
467804
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン 溶液
50 wt. % in H2O, 99.999%
別名:
HDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2OH
CAS番号:
分子量:
33.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.999%
濃度
50 wt. % in H2O
bp
107 °C
密度
1.078 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
InChI Key
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキシルアミン溶液は、有機合成、ポリマー産業、水処理において還元剤および酸化防止剤として広く使用されています。
アプリケーション
ヒドロキシルアミン溶液(NH2OH)は、次の物質の調製において反応物として使用できます。
    • アレーン-ルテニウム(II)錯体を触媒とした、アルデヒドからの一級アミドの調製。
    • 生物学的研究に使用するヒドロキシアミノグアニジンおよびオフロキサシンのカルボキサミド誘導体の調製。
    • 抗体固定化に使用するFe3O4/Au (GoldMag)ナノ粒子の調製。
  • 以下の合成に用いる反応剤です。
    • 心臓血管薬であるNω-ヒドロキシ-L-アルギニン(NOHA、一酸化窒素前駆体)のプロドラッグ
    • 抗がん薬であるヒドロキシアミノグアニジン類
    • ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼ(PEPCK)トランス活性を弱めた、非ステロイド系2,3-ジヒドロキノリングルココルチコイドレセプターアゴニスト
    • 改善した抗菌性を持つ、オフロキサシンのカルボキサミド誘導体
    • クマリン系TNF-α変換酵素(TACE)インヒビターの類縁体
    • HIVインテグラーゼインヒビター
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Blood, Respiratory system
    保管分類コード
    3 - Flammable liquids
    WGK
    WGK 3
    個人用保護具 (PPE)
    Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
    適用法令
    毒物及び劇物取締法
    劇物
    消防法
    第5類:自己反応性物質
    ヒドロキシルアミンを含有するもの
    危険等級II
    第二種自己反応性物質
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    467804-10ML:4548173155524
    467804-BULK:
    467804-50ML:4548173155531
    467804-VAR:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    N-Hydroxy-N′-aminoguanidines as anti-cancer lead molecule: QSAR, synthesis and biological evaluation
    Basu A, et al.
    Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(11), 3324-3328 (2011)
    Synthesis, characterization and biological activity of a series of carboxamide derivatives of ofloxacin
    Arayne MS, et al.
    Archives of Pharmacal Research, 33(12), 1901-1909 (2010)
    The synthesis of GoldMag nano-particles and their application for antibody immobilization
    Cui Y, et al.
    Biomedical Microdevices, 7(2), 153-156 (2005)
    Ruthenium-catalyzed one-pot synthesis of primary amides from aldehydes in water
    Garcia-Alvarez R, et al.
    Royal Society of Chemistry Advances, 3(17), 5889-5894 (2013)
    Rika Goda et al.
    Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 34(5), 828-835 (2006-03-02)
    Flutamide (2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-propanamide), a nonsteroidal antiandrogen, is used in the treatment of prostate cancer but is occasionally associated with hepatic dysfunction. In the present study, the metabolism of flutamide including the formation of the possible reactive toxic metabolites was investigated using