Merck
21604
Sigma-Aldrich
2-ブロモヘキサデカン酸
≥99.0% (GC)
別名:
2-ブロモパルミチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13CH(Br)CO2H
CAS番号:
分子量:
335.32
Beilstein:
1726517
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
mp
52-54 °C
溶解性
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
chloroform: soluble
ethanol: soluble
water: insoluble
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
DPRAYRYQQAXQPE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARD(5467)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブロモヘキサデカン酸は、2-ブロモパルミチン酸とも呼ばれ、2′-(2-ブロモヘキサデカノイル)-ドセタキセル合成などの様々な有機反応におけるビルディングブロックとして一般的に使用される、長鎖の 2-ハロアルカンハロゲン化脂肪酸です。
アプリケーション
<ul>
<li><strong>化学免疫療法への応用:</strong>2-ブロモヘキサデカン酸は、癌に対する化学免疫療法のための生理活性脂肪酸アナログ由来のハイブリッドナノ粒子の作成に利用されており、抗体を使用せずに癌治療を行う可能性を示しています (Tan et al., 2023)。</li>
<li><strong>コロナウイルスの薬物標的同定:</strong>2-ブロモパルミタート(2-BP)は阻害剤として使用可能であり、SADS-CoV の治療に抑制的に使用されています (Luo et al., 2021)。</li>
<li><strong>癌治療の強化:</strong>この化合物は、CHOP の調節を介してアドリアマイシン誘発性アポトーシスに対する骨肉腫細胞の感作に有効性を示しており、がん治療の強化におけるその治療効果の可能性を示しています (Xu et al., 2019)。</li>
<li><strong>セルトリ細胞における膜タンパク質の局在化:</strong>マウスセルトリ細胞におけるカベオリン-1 への結合によるアンドロゲン受容体の血漿膜への局在化に関連する研究に関与しており、細胞シグナル伝達経路の理解に貢献しています。アンドロゲン受容体(AR)のパルミトイル化反応を阻害し、アンドロゲン受容体(AR)のトランスロケーションに対する阻害剤の効果を評価するために使用されています (Deng et al., 2017)。</li>
<li><strong>パルミトイル化反応の阻害:</strong>2-ブロモヘキサデカン酸は、不可逆的なパルミトイル化阻害剤としてプロファイリングされており、タンパク質の修飾の制御と、さまざまな疾患におけるその影響についての洞察を提供しています (Davda et al., 2013)。</li>
</ul>
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21604-1G:
21604-10G:
21604-1KG:
21604-VAR:
21604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I Nagase et al.
FEBS letters, 461(3), 319-322 (1999-11-24)
Uncoupling protein 3 (UCP3), expressed abundantly in the skeletal muscle, is one of the carrier proteins dissipating the transmitochondrial electrochemical gradient as heat, and thereby has been implicated in the regulation of energy metabolism. We have investigated UCP3 mRNA expression
Antibacterial and biofilm prevention metabolites from Acanthophora spicifera
Fitri B, et al.
open chemistry, 21, 20230163-20230163 (2023)
Molecular Dynamics Simulation Studies of Self-Assembly of Racemic (R)/(S)-2-Bromohexadecanoic Acid on a Graphite Surface: Enantio-pure or Enantio-mixed Domains?.
Ilan B, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(49), 18243-18250 (2007)
Oil-Filled Lipid Nanoparticles Containing 2?-(2-Bromohexadecanoyl)-Docetaxel for the Treatment of Breast Cancer
Lan F, et al.
Advanced Healthcare Materials, 2, 1451-1457 (2013)
Abiy M Mohammed et al.
Biochemical pharmacology, 85(1), 109-114 (2012-10-25)
Phagocyte-like NADPH oxidase (Nox2) has been shown to play regulatory roles in the metabolic dysfunction of the islet β-cell under the duress of glucolipotoxic conditions and exposure to proinflammatory cytokines. However, the precise mechanisms underlying Nox2 activation by these stimuli