Merck
L3126
Sigma-Aldrich
リパーゼ ブタ膵臓由来
Type II, ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin)
別名:
膵リパーゼ, PPL, トリアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, トリアシルグリセリンリパーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine pancreas
品質水準
タイプ
Type II
フォーム
lyophilized (cake)
比活性
≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation))
30-90 units/mg protein (using triacetin)
組成
protein, ≥20%
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブタ膵臓由来リパーゼの用途:
  • トリグリセリドの2位の脂肪酸の分析。
  • 消化酵素の作用に耐性がある植物源の不消化分率の測定。
  • テオフィリンの溶解プロファイルを調べるための溶出溶媒の成分。
リパーゼは、キラルな化合物の分割およびエステル交換によるバイオディーゼルの製造のために工業的に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
リパーゼは、水溶液中でのエステルの加水分解と、非水溶液中でのエステルの合成を触媒します。また、ポリ(エチレンテレフタラート)のエステル結合の加水分解により、水酸基とカルボキシル基を生成します。
リパーゼは、グリセロールと遊離脂肪酸へのトリアシルグリセロールの加水分解を触媒します。
品質
粗精製品(ステアプシン)。アミラ-ゼおよびプロテア-ゼ活性を有します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、37°C、1時間で、1.0マイクロ当量の脂肪酸をトリアセチンから加水分解する酵素量です(基質にオリーブ油を使用する場合はpH 7.7とする)。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3126-500G:
L3126-100G:
L3126-25G:
L3126-BULK:
L3126-1G-KC:
L3126-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymatic transesterification of rapeseed oil and lauric acid in a continuous reactor.
Forssell, P., et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 1105-1109 (1993)
The contribution of fruits and vegetables to dietary intake of polyphenols and antioxidant capacity in a Mexican rural diet: Importance of fruit and vegetable variety.
Hervert-Hernandez D et al.
Food Research International, 44, 1182-1189 (2011)
M T Andonaegui et al.
Drug development and industrial pharmacy, 25(11), 1199-1203 (1999-12-22)
Dissolution profiles of theophylline (TP) from three types of sustained-release (SR) matrix tablets (plastic [PL], lipid [LP], and hydrophilic [HP]) in different dissolution media, with and without enzymes, were established. Also investigated was the influence of a treatment of the
Peiliang Zhang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 174, 486-494 (2019-06-24)
Natural compounds with diverse structural skeletons have different ionization efficiencies and different mass spectrometry (MS) responses. Some key factors influencing the electrostatic field induced spray ionization (EFISI)-MS for a variety of natural compounds have been optimized and improved. Fifteen reference
Wijitrapha Ruangaram et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(4) (2020-04-03)
The prevalence of obesity is increasing globally. Despite the availability of a variety of anti-obesogenic drugs, including therapies under clinical development, these treatments are often indicated for patients with severe obesity, making them unsuitable for patients with mild obesity or
資料
Lipid Induced Insulin Resistance