Merck
L4277
Sigma-Aldrich
リパーゼ from Rhizomucor miehei
≥20,000 U/g
別名:
Palatase® 20,000L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized
品質水準
比活性
≥20,000 U/g
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
詳細
Rhizomucor mieheiリパーゼは、カルボキシルエステラーゼであり、α/β-ヒドロラーゼファミリーに属します。リッドドメイン、ヒンジドメインおよび触媒三残基Ser-His-Asp/Gluで構成されます。三次元構造は、エステラーゼ酵素の構造と非常に類似したα/βヒドロラーゼフォールドです。
アプリケーション
Rhizomuco miehei由来リパーゼは、以下の用途に使用されています:
  • トリアシルグリセロール(TAG)の部分消化
  • ひまし油に含まれる(12-リシノレオイルリシノレオイル)ジリシノレオイルグリセロール(RRRR)の消化
  • アマニ油の加水分解
生物化学的/生理学的作用
リパーゼはモノアシルグリセロールおよびジアシルグリセロールの加水分解を触媒し、その活性は二価カチオンにより阻害されます。Rhizomuco mieheiリパーゼは、産業的に使用されている酵素であり、食品、洗剤および医薬品分野で用いられています。また、1,3-ジオレオイル-2-パルミトイルグリセロール(OPO)の合成を目的とした固定化の研究に使用されています。Rhizomuco mieheiリパーゼは、廃食油からのバイオディーゼル生産に使用できる可能性があります。
調製ノート
遺伝子組換え微生物Rhizomucor mieheiの液内発酵により生成されるRhizomucor miehei由来の精製1,3-特異的リパーゼ
法的情報
Novozyme社の製品です。
Palatase is a registered trademark of Novozymes Corp.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4277-250ML:
L4277-50ML:
L4277-VAR:
L4277-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xianming Zhao et al.
Frontiers in microbiology, 10, 645-645 (2019-04-12)
Thraustochytrium is a marine protist that can accumulate a large amount of very long chain polyunsaturated fatty acids (VLCPUFA) in triacylglycerols (TAG). How these freshly synthesized VLCPUFAs are channeled into TAG remains unknown. In this study, the glycerolipid profile of
Jiann-Tsyh Lin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(10), 3616-3622 (2008-04-30)
(12-Ricinoleoylricinoleoyl)diricinoleoylglycerol (RRRR), a tetraacylglycerol, was identified earlier in castor oil. Using ESI-MS (4), 95% of the 12-ricinoleoylricinoleoyl chain was identified at the sn-2 position of the glycerol backbone of RRRR. Regiospecific location of the 12-ricinoleoylricinoleoyl chain of RRRR on the
Thais de Andrade Silva et al.
Scientific reports, 12(1), 6815-6815 (2022-04-28)
The use of enzymes immobilized on nanomagnetic supports has produced surprising results in catalysis, mainly due to the increase in surface area and the potential for recovery and reuse. However, the meticulous control of the process and difficulties in reproducibility
Preliminary Investigation: Stearidonic Acid Production by Genetically Modified Saccharomyces cerreviseae Using Linseed Oil as A Fatty Acid Source
Muzakhar K
Jurnal Ilmu Dasar, 9(1), 8-Jan-8-Jan (2008)
Purification and characterization of a lipase from Aspergillus oryzae
Toida J, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 59(7), 1199-1203 (1995)