Merck
L3295
Sigma-Aldrich
ホスホリパーゼ A1 Thermomyces lanuginosus由来
別名:
レシターゼウルトラ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in Aspergillus oryzae
品質水準
フォーム
liquid
比活性
≥10 KLU/g
保管温度
2-8°C
詳細
ホスホリパーゼA1(PLA1)は、レシチンの1位のアシル基の加水分解を触媒して、リゾレシチンを生成します。ラットの血小板、ウシの脳と精巣、スズメバチの毒、カツオの筋肉、および真菌など幅広い生物で発現します。PLA1をコードする遺伝子は、1,056 bpのゲノムDNA全体にわたる4つのエクソンおよび3つの短いイントロンで構成されています。成熟タンパク質には、269個のアミノ酸と考えられる2つのN-グリコシル化部位(Asn27およびAsn55)があります。
アプリケーション
Aspergillus oryzae(ニホンコウジカビ)から得られたA1ホスホリパーゼは、以下の用途に使用されています。
  • sn-1およびsn-2 C18:1-リゾホスファチジルコリン(LPC)位置異性体標準物質の調製に
  • 微水系で6-O-グルコシル-ポリ(3-ヒドロキシアルカノエート)を合成するための触媒として
  • 連続フローマイクロリアクターでのブタン酸メチルおよび安息香酸メチルフレーバーエステルの合成を触媒するために
  • 17:0ホスホコリン(PC)を加水分解するために
アナリシスノート
最小活性10 KLU/G液体
法的情報
Lecitase is a trademark of Novozymes Corp.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
L3295-VAR:
L3295-BULK:
L3295-250ML:
L3295-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Preston Moon et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(25), 10174-10177 (2011-05-25)
The transfer free energies of the twenty natural amino acid side chains from water to phospholipid bilayers make a major contribution to the assembly and function of membrane proteins. Measurements of those transfer free energies will facilitate the identification of
Structure and function of phosphatidylserine-specific phospholipase A1
Aoki J, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1582(1-3), 26-32 (2002)
Yuh-Ren Chen et al.
Archives of microbiology, 193(6), 419-428 (2011-03-10)
The lysis protein of the colicinogenic operon is essential for colicin release and its main function is to activate the outer membrane phospholipase A (OMPLA) for the traverse of colicin across the cell envelope. However, little is known about the
Enzymatic synthesis of 6-O-glucosyl-poly (3-hydroxyalkanoate) in organic solvents and their binary mixture
Gumel AM, et al.
International Journal of Biological Macromolecules (2013)
Molecular cloning and expression of the gene encoding a phospholipase A1 from Aspergillus oryzae
Watanabe I, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 63(5), 820-826 (1999)