Merck
P0515
Sigma-Aldrich
ホスホリパーゼD Arachis hypogaea (ラッカセイ)由来
Type II, lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
別名:
ホスファチジルコリンホスファチドヒドロラーゼ, レシチナーゼD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Arachis hypogaea
品質水準
タイプ
Type II
形状
lyophilized powder
比活性
≥60 units/mg protein
組成
Protein, ~30%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホスホリパーゼDは、リン脂質加水分解酵素であり、受容体介在型のシグナル伝達応答および分泌調節の重要な構成要素です。
ホスホリパーゼD(PLD)は、真核生物および原核生物に豊富に認められます。すべての哺乳動物細胞に存在します。哺乳動物では、PLDはさまざまなホルモン、神経伝達物質、成長因子、およびサイトカインにより作用が開始されます。
アプリケーション
Arachis hypogaea(ピーナッツ)から得られたホスホリパーゼDは、リパーゼ酵素溶液の調製に使用されています。ヒト好中球の呼吸機能に及ぼす影響を明らかにするためにも使用されています。
研究によると、ホスホリパーゼDのADPリボシル化因子による調節は、トランスゴルジ網からの新生分泌小胞の放出に重要であることが示されています。 イヌの心筋線維鞘小胞におけるNa+-Ca2+交換活性の刺激を調べる研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ホスホリパーゼDは、ピーナッツに乾燥感受性をもたらすことに関与しており、これはアフラトキシン汚染のリスクを高めます。
ホスホリパーゼD(PLD)は、細胞増殖、分泌、およびアクチン細胞骨格を調節します。
リン脂質およびスフィンゴミエリンのリン酸結合を加水分解して、相当するホスファチジン酸を生じます。
単位の定義
1ユニットは、pH 5.6、30°C、1時間で、1.0 μmolのコリンをL-α-ホスファチジルコリン(卵黄)から遊離させる酵素量です。
物理的形状
部分精製凍結乾燥品(バッファ-塩を含有)
アナリシスノート
特に記載のない限り、タンパク質はBiuret法で測定。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0515-10KU:
P0515-VAR:
P0515-2.5KU-PW:
P0515-2.5KU:
P0515-1KU:
P0515-BULK:
P0515-25KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K D Philipson et al.
The Journal of biological chemistry, 259(1), 16-19 (1984-01-10)
Treatment of canine cardiac sarcolemmal vesicles with phospholipase D resulted in a large stimulation (up to 400%) of Na+-Ca2+ exchange activity. The phospholipase D treatment decreased the apparent Km (Ca2+) for the initial rate of Nai+-dependent Ca2+ uptake from 18.2
B Z Guo et al.
Planta, 223(3), 512-520 (2005-10-04)
Preharvest aflatoxin contamination has been identified by the peanut industry as a serious issue in food safety and human health because of the carcinogenic toxicity. Drought stress is the most important environmental factor exacerbating Aspergillus infection and aflatoxin contamination in
Expression and characterization of rat brain phospholipase D
Xie Z, et al.
Methods in Enzymology, 345, 255-264 (2002)
Giuseppe Dionisio et al.
Plant physiology, 156(3), 1087-1100 (2011-01-12)
Barley (Hordeum vulgare) and wheat (Triticum aestivum) possess significant phytase activity in the mature grains. Maize (Zea mays) and rice (Oryza sativa) possess little or virtually no preformed phytase activity in the mature grain and depend fully on de novo
Human neutrophil peptide receptors: mobilization mediated by phospholipase C.
Nelson R D, et al.
The American Journal of Pathology, 107(2), 202-202 (1982)