由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97.0%
形状
powder
反応適合性
reagent type: chelator
損失
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ラットにおける大動脈縮窄術のための氷冷心停止液
- タンパク質抽出と全抽出細胞のための氷冷溶解バッファー
- HEK293F細胞からのミトコンドリアの抽出のためのバッファーA、バッファーB、バッファーC
生物化学的/生理学的作用
物性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E4378-25G:
E4378-500G:
E4378-BULK-PC:
E4378-250G:
E4378-1KG:
E4378-10G:
E4378-BULK:
2530096:
E4378-VAR:
E4378-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)