Merck
G8270
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコース
≥99.5% (GC)
別名:
デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
maize
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D 52.7°, c = 10% (w/v) in water
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white
mp
150-152 °C (lit.)
溶解性
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-(+)-グルコースは、生物のATP合成における主なエネルギー源となる単糖です。Cryptosporidium parvumのオーシストの感染培地サプリメントとしてのグルコースの添加効果が研究されています。ポリマーに結合したグルコーステンプレートは、様々な化合物の多段階パラレル合成に有用であることが証明されています。
アプリケーション
D-(+)-グルコースは、フェノール-硫酸法による加水分解デンプンの全糖量の測定における標準品として使用されています。
酵母培養用の以下の液体培地の調製に使用されています:
  • CMグルコースブロスマイナスHIS(ヒスチジン)
  • CMグルコースブロスマイナスURA(ウラシル)
  • CMグルコースブロスマイナスTRP(トリプトファン)
調製ノート
材料は、2 g + 15mLよりも高い濃度で調製すると、黄色がかかった溶液が得られることがあります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8270-BULK:
G8270-100G:4548173198453
G8270-VAR:
G8270-25KG:4548173198484
G8270-5G:4548173198491
G8270-10KG:4548173198460
G8270-5G-KC:
G8270-RSAMPLE:
2530153:
G8270-5KG:4548173198507
G8270-1KG:4548173198477
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D-Glucose as a Pentavalent Chiral Scaffold.
Opatz T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(8), 1527-1536 (2003)
Batch and continuous biohydrogen production from starch hydrolysate by Clostridium species.
Chen SD, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(7), 1803-1812 (2008)
Principles of micro Sequential Injection Analysis in the Lab-on-Valve format and its Introduction into a Teaching Laboratory
Decuir MS, et al.
Journal of Flow Injection Analysis, 24(2), 103-103 (2007)
Adam T Waickman et al.
Nature communications, 10(1), 3666-3666 (2019-08-16)
Generating effective and durable T cell immunity is a critical prerequisite for vaccination against dengue virus (DENV) and other viral diseases. However, understanding the molecular mechanisms of vaccine-elicited T cell immunity remains a critical knowledge gap in vaccinology. In this
Cindy Lalancette et al.
Applied and environmental microbiology, 76(2), 566-577 (2009-11-26)
The inactivation of Cryptosporidium oocysts is a main driver in the selection of water treatment disinfection strategies, and microbial risk analysis provides a sound basis for optimizing water treatment processes. U.S. Environmental Protection Agency method 1622/23 provides an estimate of
プロトコル
Enzymatic Assay of Invertase
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.