Merck
G5767
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコース
ACS reagent
別名:
デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
wheat
品質水準
グレード
ACS reagent
形状
powder
光学活性
[α]25/D +52.5 to +53.0°(lit.)
不純物
Starch, passes test
≤0.002 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分
≤0.02%
損失
≤0.2% loss on drying, 105°C
colorless
mp
150-152 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルドヘキソースであるD-グルコースには、4つのキラル炭素原子があります。酸や酵素により加水分解されたでんぷんから得られる重要な産物です。
アプリケーション
D-(+)-グルコースは、次のように使用されています:
  • ヒト補体を用いる標準血清細菌アッセイ(SBA)のためのダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(DPBS)におけるサプリメントとして′
  • ′内因性リンパ管ポンピング機構に対する浸透圧変化の影響を評価するための、切除横隔試料を処理するための4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸(HEPES)緩衝Tyrode溶液に含まれる成分として
  • ラットのインスリン反応性ニューロンにおける血中グルコース含有量の回復の影響を調べるため
  • 経口グルコース負荷試験(OGTT)用
生物化学的/生理学的作用
あらゆるヒト細胞のための万能なエネルギー源であるグルコースは、複数のダウンストリーム炭水化物の産生と転化にとって欠かせない前駆体です。グルコースの取り込みは、細胞エネルギー代謝の重要な指標です。グルコース注入は、ヒトにおいてインスリン誘導性低血糖によりオキシトシンやバソプレシンの放出を阻害します。
調製ノート
材料は、2 g + 15mLよりも高い濃度で調製すると、黄色がかかった溶液が得られることがあります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5767-25G:4548173197913
G5767-5KG:4548173197937
G5767-VAR:
G5767-BULK:
G5767-500G:4548173197920
G5767-6X500G:4548173197944
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jashanpreet Kaur et al.
PloS one, 10(3), e0122354-e0122354 (2015-03-27)
Genotyping studies of Australian Scedosporium isolates have revealed the strong prevalence of a recently described species: Scedosporium aurantiacum. In addition to occurring in the environment, this fungus is also known to colonise the respiratory tracts of cystic fibrosis (CF) patients.
Ragadeepthi Tunduguru et al.
Biochemical pharmacology, 92(2), 380-388 (2014-09-10)
Skeletal muscle accounts for ∼ 80% of postprandial glucose clearance, and skeletal muscle glucose clearance is crucial for maintaining insulin sensitivity and euglycemia. Insulin-stimulated glucose clearance/uptake entails recruitment of glucose transporter 4 (GLUT4) to the plasma membrane (PM) in a
James C Lo et al.
Cell, 158(1), 41-53 (2014-07-06)
A hallmark of type 2 diabetes mellitus (T2DM) is the development of pancreatic β cell failure, which results in insulinopenia and hyperglycemia. We show that the adipokine adipsin has a beneficial role in maintaining β cell function. Animals genetically lacking
Aïcha Gharbi et al.
AMB Express, 5, 9-9 (2015-04-09)
Carvacrol, an aromatic terpenic compound, known to be antimicrobial was grafted onto gold surfaces via two strategies based on newly-synthesized cross-linkers involving either an ester bond which can be cleaved by microbial esterases, or a covalent ether link. Surface functionalizations
Yu-ting Alex Chiang et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 306(7), E707-E722 (2013-12-26)
p21-Activated protein kinases (PAKs) are centrally involved in a plethora of cellular processes and functions. Their function as effectors of small GTPases Rac1 and Cdc42 has been extensively studied during the past two decades, particularly in the realms of cell