Merck
G7528
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコース
≥99.5% (GC), BioXtra
別名:
アルドヘキソース, グルコピラノース, デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
maize
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +53±2°, 3 hr, c = 10 in H2O(lit.)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
Insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying
colorless
mp
150-152 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
単糖であるD-グルコースは、デキストロースやアルドヘキソースとも呼ばれ、生化学研究でも細胞培養研究でも欠かせない成分です。高純度であるため、細胞にとって最適なエネルギー源であり、代謝研究において重要な成分となります。細胞エネルギー代謝、発酵、およびその他の生化学研究アプリケーションに最適であるメルクのD-グルコースは、品質とコスト効率が高い製品です。細胞培養におけるグルコースの役割の研究であっても、細胞エネルギーに対する影響の研究であっても、メルクのD-グルコースは理想的なソリューションとして最適です。′
アプリケーション
D-(+)-グルコースは以下に使用されています:
  • 細菌DNAの調製のためのTris-グルコース-EDTA(TGE)バッファーの成分
  • ペプチド希釈バッファー(PDB)の調製
  • M17ブロス培地の調製
  • リン酸カルシウムトランスフェクションにおいて使用される、リン酸緩衝食塩水(PBS)の調製
特徴および利点
Saccharomyces cerevisiae(酵母)由来、≥ 99.5 % (GC)、 BioXtra、細胞培養と昆虫細胞培養に最適
調製ノート
材料は、2 g + 15mLよりも高い濃度で調製すると、黄色がかかった溶液が得られることがあります。
その他情報
  • お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
  • 詳細情報や本製品に関するお問い合わせは、ここをクリックしてオンラインフォームに記入してください。メルクのチームからできるだけ早くご連絡差し上げます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7528-250G:
G7528-BULK:
G7528-10MG:
G7528-VAR:
G7528-5KG:
G7528-1KG:
G7528-10MG-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biomolecular screening of formylpeptide receptor ligands with a sensitive, quantitative, high-throughput flow cytometry platform
Edwards B S, et al.
Nature Protocols, 1(1), 59-59 (2006)
Biochemical parameters in toxicological studies in Africa: significance, principle of methods, data interpretation, and use in plant screenings
Toxicological Survey of African Medicinal Plants, 659-715 (2014)
Prevalence of Staphylococcus aureus and staphylococcal enterotoxins in raw pork and uncooked smoked ham-a comparison of classical culturing detection and RFLP-PCR
Atanassova V, et al.
International Journal of Food Microbiology, 68(1-2), 105-113 (2001)
Carbohydrates
Medical Biochemistry (2017)
Transfer of antibiotic resistance marker genes between lactic acid bacteria in model rumen and plant environments.
Toomey N, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 75(10), 3146-3152 (2009)