由来生物
corn
品質水準
グレード
anhydrous
認証
USP/NF
meets BP testing specifications
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
アッセイ
97.5-102.0% anhydrous basis
形状
solid
光学活性
[α]/D 52.5 to 53.3 °
品質
meets EP, BP, JP, USP testing specifications
不純物
≤4 ppm heavy metals
色
white
mp
150-152 °C (lit.)
溶解性
water: ~470 g/L
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9434-500G:
2530122:
D9434-2.5KG:
D9434-250G:
D9434-1KG:
D9434-BULK:
D9434-VAR:
試験成績書(COA)