Merck
S7795
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム
BioXtra, ≥99.0%
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
11.2 (25 °C, 4 g/L)
mp
851 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸ナトリウムは、通常、ソーダ灰と呼ばれます。ソルベー法は、塩化ナトリウムおよび石灰岩を使用して炭酸ナトリウムを生成します。炭酸ナトリウムは、稲わらの前処理を強化し、また脱リグニン工程を増強します。炭酸ナトリウムは、エポキシジテルペノイドやアルカロイドのような生理活性代謝物の抽出にその用途が見出され、そして抽出物から酸性化合物を取り除きます。炭酸ナトリウムは、塩誘発式相分離抽出(SIPSE)法において相分離を誘発し、そしてアセトニトリルを用いた血漿分離を強化します。
アプリケーション
炭酸ナトリウムは以下のことに使用されています。
  • α-グルコシダーゼ酵素活性をターミナリア(Terminalia)属の抽出物を使用して停止させること
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)用の炭酸/重炭酸緩衝液に含まれる成分
  • シネコシスティス(Synechocystis)系統用の増殖培地に含まれる成分
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S7795-500G:4548173211480
S7795-EW:
S7795-1KG:4548173211473
S7795-VAR:
S7795-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sodium Carbonate: A Versatile Material (2000)
ELISA to evaluate plasma anti-asparaginase IgG concentrations in patients with acute lymphoblastic leukemia
Wang B, et al.
Journal of Immunological Methods, 239(1-2), 75-83 (2000)
Analysis of Metals in Whole Cells, Thylakoids and Photosynthetic Protein Complexes in Synechocystis sp. PCC6803
Gandini C, et al.
Bio-protocol, 8(12), e2889-e2889 (2018)
alpha-glucosidase inhibitor activity of Terminalia species
Anam K, et al.
Int. J. Pharmacol., 5(9), 277-280 (2009)
Eduardo Isanta et al.
Water research, 80, 149-158 (2015-05-23)
Partial nitritation for a low-strength wastewater at low temperature was stably achieved in an aerobic granular reactor. A bench-scale granular sludge bioreactor was operated in continuous mode treating an influent of 70 mg N-NH4(+) L(-1) to mimic pretreated municipal nitrogenous
資料
米国アルゴンヌ国立研究所における、リチウムイオン電池正極材料(Li1.14Ni0.29Mn0.57O2)のプロセス開発とスケールアップについて詳しく述べます
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.