Merck
1.06398
SAFC
炭酸ナトリウム
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
医薬品製造
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
207-838-8
認証
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
形状
solid
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
溶解性
212.5 g/L
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Sodium carbonate is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, sodium carbonate is used as pH adjuster, or a source of carbon dioxide in oral formulations such as effervescent tablets or granules.
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1063981000:
1063984025:
1063980000:
1063980403:
1063989013:
1063989999:
1063987777:
CO1I1063985000:
1063988889:
1063984100:
CO1E1063989029:
1063983010:
CO1I1063981000:
1063989500:
1063989052:
1063981000:
1063985000BWT:
1063985000:
CO1E1063985000:
1063980001:
1063989029:
1063989029BWT:
試験成績書(COA)