Merck
222321
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム
ACS reagent, anhydrous, ≥99.5%, powder or granules
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
アッセイ
≥99.5%
形状
powder or granules
不純物
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
損失
≤1.0% loss on heating, 285 °C
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸ナトリウムは、一般に弱塩基として使用される水溶性無機塩です。その水溶液は二酸化炭素を吸収する能力があります。また、下水汚泥から液体燃料への変換を触媒することができます。
炭酸ナトリウム(ソーダ)は白い塩です。溶融水酸化ナトリウムまたは塩化ナトリウムの電気分解によって合成できます。
アプリケーション
炭酸ナトリウムは、酸化グラフェン分散液から良好な電気容量を備えたグラフェンシートを調製するための還元剤として使用できます。
また、以下の合成手順でも使用できます。
  • フェニルボロン酸とハロアレーンのパラジウム触媒クロスカップリング反応によるビアリル。
  • 水溶媒中でのアルデヒドとケトンのアルドール縮合によるカルコンおよびアザカルコン。
  • 官能化アルキンの銅触媒アリル化によるエンイン。
炭酸ナトリウムは以下の研究に使用することができます。
  • Folin-Ciocalteu法によるブドウからのワイン製品の総ポリフェノール指数の決定。
  • ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)コーティングバッファーの構成。
  • IGF-Iキナーゼ受容体活性化アッセイ(KIRA)アッセイで使用する抗体コーティングバッファーの調製。
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
222321-4X2.5KG:4548173216294
222321-25KG:
222321-5KG:
222321-EW:
222321-2.5KG:4548173216287
222321-VAR-D:
222321-1KG:4548173216270
222321-6X500G:4548173216324
222321-500G:4548173216317
222321-VAR:
222321-12KG:4548173216263
222321-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper catalyzed regioselective coupling of allylic halides and alkynes promoted by weak inorganic bases.
Bieber LW and da Silva MF
Tetrahedron Letters, 48(40) , 7088-7090 (2007)
Liquid fuel production from sewage sludge by catalytic conversion using sodium carbonate.
Yokoyama S-Y, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 66(8), 1150-1155 (1987)
A green and efficient method to produce graphene for electrochemical capacitors from graphene oxide using sodium carbonate as a reducing agent.
Jin Y, et al.
Applied Surface Science, 268, 541-546 (2013)
The palladium-catalyzed cross-coupling reaction of phenylboronic acid with haloarenes in the presence of bases.
Miyaura N, et al.
Synthetic Communications, 11(7), 513-519 (1981)
Efficient and clean aldol condensation catalyzed by sodium carbonate in water.
Zhang Z, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32(10), 966-967 (2003)
資料
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.