グレード
ACS reagent (primary standard)
anhydrous
品質水準
認証
suitable for EPA 300
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
99.95-100.05% dry basis
形状
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
損失
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.004%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900504-BULK:
900504-500G:
900504-2.5KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.