グレード
ACS reagent (primary standard)
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.95-100.05% dry basis
フォーム
powder
不純物
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
損失
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.004%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- Folin-Ciocalteu法によるブドウを原料としたワイン製品の総ポリフェノール指数の測定。
- ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)コーティングバッファーの構成。
- IGF-Iキナーゼ受容体活性化アッセイ(KIRA)で使用する抗体コーティングバッファーの調製。
本化合物は、以下の合成の手順にも使用できます:
- フェニルボロン酸およびハロアレーンのパラジウム触媒クロスカップリング反応によるビアリール。
- 水性溶媒中のアルデヒドとケトンのアルドール縮合によるカルコンおよびアザカルコン。
- 官能化アルキンの銅触媒アリル化によるエニン。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223484-6X500G:
223484-BULK:
223484-VAR:
223484-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)