Merck
451614
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
溶解性:
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
851 °C (lit.)
溶解性
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
炭酸ナトリウムは、以下に使用できます。
  • Feベースの酸素還元触媒を合成する細孔形成剤。
  • 排ガス中のCO2を捕捉するアルカリ性固体吸着剤。
  • 高マグネシウム含有方解石を純相で合成する前駆体。
また、メタノールからガソリンに反応させるための、ZSM-5触媒の内部構造の修飾にも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451614-VAR:
451614-5G:
451614-BULK:
451614-100G:
451614-25G:
451614-50G:
451614-50G-PW:
451614-5G-PW:
451614-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kun-Hui Lu et al.
Journal of leukocyte biology, 98(3), 301-311 (2015-05-23)
Understanding the molecular mechanisms regulating T cell reactivity is required for successful reprogramming of immune responses in medical conditions, characterized by dysfunctions of the immune system. Nck proteins are cytoplasmic adaptors mediating diverse cellular functions, including TCR signaling. By enhancing
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
Eduardo Isanta et al.
Water research, 80, 149-158 (2015-05-23)
Partial nitritation for a low-strength wastewater at low temperature was stably achieved in an aerobic granular reactor. A bench-scale granular sludge bioreactor was operated in continuous mode treating an influent of 70 mg N-NH4(+) L(-1) to mimic pretreated municipal nitrogenous
I Irwansyah et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(4), 648-654 (2014-12-03)
Antimicrobial hydrogels are prepared based on the co-assembly of commercial Fmoc-phenylalanine and Fmoc-leucine, which act as the hydrogelator and antimicrobial building block, respectively. This co-assembled antimicrobial hydrogel is demonstrated to exhibit selective bactericidal activity for gram-positive bacteria while being biocompatible
Jia Bao et al.
Environmental science and pollution research international, 21(12), 7650-7655 (2014-03-14)
Severe perfluoroalkyl acid (PFAA) contamination resulting from the fast-growing semiconductor, electrochemical, and optoelectronic industries has been determined in the river water in the vicinity of the Taipei area, Taiwan, during recent years. However, little is known about body burdens of
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.