グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99.5% (perchloric acid titration)
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤40 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI Key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32312-25KG:
32312-6X1KG:
32312-1.5KG:
32312-5KG:
32312-250G:
32312-4X5KG:
32312-BULK:
32312-VAR:
32312-1KG:
32312-6X250G:
32312-500G:
32312-6X500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック