Merck
383376
Sigma-Aldrich
酒石酸アンチモニルカリウム 三水和物
ACS reagent, ≥99%
別名:
吐酒石, 酒石酸アンチモンカリウム 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4K2O12Sb2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
667.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
99.0-103.0%
形状
powder
不純物
≤0.020 meq/g Titr. acid or base
損失
≤2.7% loss on drying
mp
≥300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
As: ≤0.015%
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChI Key
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アンチモン酒石酸カリウム三水和物は、アンチモンが三価状態(SbIII)にある半金属塩です。アンチモン酒石酸カリウム(PAT)は駆虫剤です。主に寄生虫Leishmania(リーシュマニア)によって引き起こされる感染症の治療に使用されます。その抗血管新生特性と抗腫瘍特性は、非小細胞肺癌(NSCLC)細胞を用いて調べられています。チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いた研究では、それがγ-照射によって引き起こされるDNA二本鎖切断(DSB)の修復を妨げる場合があることが示されています。
アプリケーション
アンチモン酒石酸カリウム三水和物は、199培地中のLeishmania前鞭毛虫に対するアンチモン系抗Leishmania化合物の用量阻害曲線を評価するための用量阻害実験に使用されています。
アンチモン酒石酸カリウム三水和物は、脱イオン水(100 mg/L)に溶かしたアンチモン(Sb(III))保存溶液を調製するために使用される場合があります。また、これは乾燥堆積物中の全リンの分光光度定量にも使用される場合があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
383376-BULK:
383376-VAR:
383376-5G:4548173241111
383376-6X500G:4548173263816
383376-100G:4548173241135
383376-500G:4548173241128
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
v
Vijayaraghavan K and Balasubramanian R.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(17), 9864-9869 (2011)
Nutrient contents in bottom sediment samples from a southern Brazilian microbasin.
Antunes M, et al.
Environmental earth sciences, 69(3), 959-968 (2013)
Reduced Antimony Accumulation in ARM58-Overexpressing Leishmania infantum.
Schafer C, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 58(3), 1565-1574 (2014)
Daniel B Liarte et al.
Parasitology research, 107(1), 205-212 (2010-04-08)
In the present study, we selected in vitro populations of Leishmania Viannia guyanensis, L.V. braziliensis, L. Leishmania amazonensis and L.L. infantum chagasi that were resistant to potassium antimony tartrate (SbIII). The resistance index of these populations varied from 4- to
Susan Wyllie et al.
Biochemical pharmacology, 71(3), 257-267 (2005-12-02)
Trivalent antimonial compounds (Sb(III)), originally used in the treatment of leishmaniasis, are now being proposed as a novel therapy for acute promyelocytic leukaemia (APL). Here, we examine the effects of Sb(III) and pentavalent antimonial drugs (Sb(V)) on glutathione homeostasis, oxidative