グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
99.0-103.0%
形状
powder
品質
meets analytical specification of USP
不純物
≤0.02 mmol/g free acid
≤0.02 mmol/g free alkali
損失
≤2.7% loss on drying, 105 °C
mp
≥300 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤150 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChI Key
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may also be used as a standard solution to determine the metalloid concentration such as Sb(III) and Sb(V) in surface soil, using high performance liquid chromatography coupled to inductively coupled plasma-mass spectrometry (HPLC-ICP-MS).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11126-VAR:
11126-1.5KG:
11126-1KG:4548173373515
11126-BULK:
11126-6X1KG:
11126-6X250G:
11126-250G:4548173373522