グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
>98%
フォーム
solid
不純物
≤5% water
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: passes test
適合性
passes test for sensitivity to sulfanilamide
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI Key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N-(1-ナフチル)エチレンジアミン二塩酸塩(NEDA·2HCl)はドナー分子として作用し、π-受容体(キノールやピクリン酸)、σ-受容体(ヨウ素)および空軌道受容体(四塩化スズ(IV)や塩化亜鉛)と電荷移動(CT)錯体を形成します。これらの錯体は陽電子消滅寿命分光法(PAL)で研究されました。
アプリケーション
N-(1-ナフチル)エチレンジアミン二塩酸塩はN-(3-ジメチルアミノプロピル)-N′-エチルカルボジイミド塩酸塩およびN-水酸化スクシンイミドの存在下、(±)-1,2-ジチオラン-3-ペンタン酸との反応により、5-[1,2]ジチオラン-3-イル-ペンタン酸 [2-(ナフタレン-1-イルアミノ)-エチル]アミド(DPAN)の合成に使用されます。N-(1-ナフチル)エチレンジアミン二塩酸塩の硫酸-メタノール溶解液はナノスケールの糖の検出試薬として薄層プレート上で用いられることがあります。
N-(1-ナフチル)エチレンジアミン二塩酸塩は、α-1,4結合およびα-1,6結合グルコースを含む、デンプン活性酵素の反応生成物を薄層クロマトグラフィーにおいて可視化するための染色液の調製に用いられています。また、Saville and Griess測定の修飾法に用いられています。
アミノフェノール、フェニレンジアミン、ジニトロアニリン、クロロアニリン、チオール、スルホンアミドの分光光度定量のためのカップリング剤。
硫酸-メタノール溶液中のN-(1-ナフチル)エチレンジアミン二塩酸塩は糖の定量に用いられることがあります。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
222488-5G:
222488-25G:
222488-VAR:
222488-100G:
222488-BULK:
222488-500G:
222488-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Talanta, 38(3), 283-289 (1991-03-01)
A general assay procedure for a wide variety of thiols is described. The technique has three steps: (1) formation of S-nitrosothiols with nitrous acid, (2) destruction of the excess of nitrous acid, (3) hydrolysis of the S-nitrosothiols with mercuric ions
Analytical Chemistry, 55, 1226-1226 (1983)
Molecules (Basel, Switzerland), 23(9) (2018-09-20)
Nardostachys jatamansi contains various types of sesquiterpenoids that may play an important role in the potency of plant's anti-inflammatory effects, depending on their structure. In this study, five new sesquiterpenoids, namely kanshone L (1), kanshone M (2), 7-methoxydesoxo-narchinol (3), kanshone
Product Analysis of Starch Active Enzymes by TLC.
Bio-protocol, 5(20) (2015)
Functionalization of platinum nanoparticles for electrochemical detection of nitrite.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 399(7), 2407-2411 (2011)