Merck
237213
Sigma-Aldrich
亜硝酸ナトリウム
ACS reagent, ≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaNO2
CAS番号:
分子量:
69.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 300
アッセイ
≥97.0%
形状
powder or crystals
自己発火温度
914 °F
不純物
≤0.01% insolubles
mp
271 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
亜硝酸ナトリウム(NaNO2)は、合成有機化学の試薬および触媒として一般的に使用される無機化合物です。
アプリケーション
亜硝酸ナトリウムは以下の用途に試薬として使用できます:      
  • アミンをジアゾ誘導体に変換するサンドマイヤー反応、およびニトロ化反応。      
  • 末端酸化剤としての酸素の存在下での酸化的C-C結合形成反応。      
  • K2S2O8存在下でのアルケンの酸化的炭窒化。
有機合成におけるニトロ化剤としても使用できます。例えば、NaNO2は遷移金属触媒によるクロスカップリング反応を介して、直接C-Hニトロ化、イプソニトロ化、ニトロ化に用いられます。
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237213-5G:4548173122359
237213-1KG:
237213-2.5KG:4548173122335
237213-BULK:
237213-100G:4548173122328
237213-VAR:
237213-500G:4548173122342
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sania Bibi et al.
Mikrochimica acta, 186(9), 595-595 (2019-08-04)
A cyclic voltammetric method is described for the determination of nitrite by using a multiwalled carbon nanotube paste electrode (MWCNT) that was modified with chitosan-functionalized silver nanoparticles (Chit-AgNPs). The AgNPs were prepared by one step procedure using chitosan as stabilizing
Saurabh Srivastava et al.
Scientific reports, 8(1), 11326-11326 (2018-07-29)
Neuroinflammation is recognized as one of the obligatory pathogenic features of neurodegenerative diseases including Alzheimer's, Parkinson's or prion diseases. In prion diseases, space and time correlations between deposition of disease-associated, pathogenic form of the prion protein or PrPSc and microglial-mediated
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 556-556 (1994)
P J McClure et al.
International journal of food microbiology, 14(1), 77-91 (1991-10-01)
An automated turbidimetric system using multiwelled plates was used to examine the effects of different combinations of NaCl (0.5-8.0% w/v), NaNO2 (0-400 micrograms/ml) pH (4.6-7.4) and temperature (5-30 degrees C) on the growth of Listeria monocytogenes in tryptone soya broth.
R Kokkola et al.
Scandinavian journal of immunology, 61(1), 1-9 (2005-01-13)
Abstract High-mobility group box chromosomal protein 1 (HMGB1) is a protein with both intranuclear functions and extracellular cytokine-like effects. In this report, we study possible candidate receptors for HMGB1 on macrophages (Mphi) and define pathways activated by HMGB1 binding. Bone
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.