グレード
anhydrous
蒸気圧
<0.0001 hPa ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri™
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
自己発火温度
914 °F
pH
9
mp
271 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Disodium nitrite, an additive compound of sodium nitrite and sodium.: This study investigates the formation and properties of disodium nitrite, a compound formed by the reaction of sodium nitrite and sodium. The research provides insights into the chemical behavior and potential applications of sodium nitrite in various industrial processes (Journal of the Chemical Society, Transactions, 1917).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901903-2.5KG:
901903-BULK:
901903-VAR:
901903-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.