安全性情報
L2542
Sigma-Aldrich
LB培養液(ミラー)
Liquid microbial growth medium
別名:
Luria-Bertani培地, Miller, ルリアブロス, ミラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
フォーム
liquid
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.2
アプリケーション
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
Miller’s LBは、E. coliの培養に使用される、一般的な微生物増殖培地です。 この栄養素の豊富な微生物ブロスは、ペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミン、および糖質を含んでいます。これにより、迅速な増殖が可能になり、さまざまな細菌種の増殖収率が向上し、サンプルの親水性挙動を長期間保持できます。
アプリケーション
LBBroth(Miller)は、以下に適しています:
  • クローニング、DNAプラスミド製造、およびリコンビナントタンパク質製造のためのE. coli株の非選択的培養。
  • 適切な抗生物質を添加した場合の選択的培養。
  • 抗菌アッセイのためのE-coli細胞の培養。
特徴および利点
ミラーのLB液は、
  • フィルターを殺菌したすぐに使用できるフォーマット
  • 便利なパッケージ・サイズ
  • 標準製剤を提供します。
構成
10g/Lトリプトン
10g/L塩化ナトリウム
5g/L酵母エキス
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L2542-BULK:
L2542-1L:
L2542-VAR:
L2542PROC:
L2542-PH:
L2542-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Use of the Yeast Pichia pastoris as an Expression Host for Secretion of Enterocin L50, a Leaderless Two-Peptide (L50A and L50B) Bacteriocin from Enterococcus faecium L50
Antonio Basanta, Beatriz Gomez-Sala, et al.
Biotechnology, 76, 3314-3324 (2010)
Andrada-Ioana Damian-Buda et al.
Journal of functional biomaterials, 13(4) (2022-10-25)
Mesoporous bioactive glass nanoparticles (MBGNs) are widely recognized for their ability to bond to hard tissue, while the ions released from the BG structure enhance specific cellular pathways. In this study, the SiO2-P2O5-CaO-MgO-ZnO system was used to successfully synthesize MBGNs
Long-term retention of hydrophilic behavior of plasma treated polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces stored under water and Luria-Bertani broth
Zhao LH, et al.
Sensors and actuators A, Physical, 181.0, 33-42 (2012)
Celine Abueva et al.
International journal of biological macromolecules, 182, 1713-1723 (2021-05-30)
The importance of developing more potent antimicrobials and robust infection prevention practices has been highlighted recently with the increase in reports of emerging bacterial resistance mechanisms and the development of antibiotic-resistant microbes. In this study, a quaternary ammonium chitosan derivative
Prapassorn Bussaman et al.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 13(4), 261-266 (2012-04-03)
Xenorhabdus bacterium has been used as a biological control agent against Luciaphorus sp., a mushroom mite endemic in Thailand. To develop an effective formulation of Xenorhabdus stokiae, treatments using different parts of X. stokiae isolate PB09 culture, including whole cell
資料
遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
プロトコル
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.