Merck
L3397
Sigma-Aldrich
LBブロス(Luria低塩)
Powder microbial growth medium
別名:
Luria-Bertani培地(LB), ルリアブロス(ミラー改変)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
組成
NaCl, 0.5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(1.55% solution)
適合性
suitable for molecular biology
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
詳細
Luriaブロスは、特に大腸菌などの腸内細菌のメンバーの培養のため、および大腸菌ファージプラークアッセイのために使用される細菌培養培地です。 この栄養豊富な微生物培地は、超低塩製剤中にペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミン、および炭水化物を含有しています。
アプリケーション
LBブロス(Luria低塩)は、微量液体希釈法における液体ブロス培地として使用されています。
特徴および利点
Luria低塩LB粉末は、次の特徴があります。
  • 標準処方
  • 予算にやさしい液体の代替品
  • 大きなパッケージサイズを使用すればスケールアップが容易
調製ノート
1.蒸留水1 Lに15.5 gを懸濁させます。
2.121°Cで15分間オートクレーブ処理します。
再構成
水1 L中で粉末15.5 gを撹拌して懸濁させます。121°Cで15分間オートクレーブして滅菌します。抗生物質などを添加する(必要な場合)前に、冷却してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L3397-BULK:
L3397-VAR:
L3397-250G-PW:
L3397-250G:
L3397-1KG:
L3397-1KG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Giorgia Manzo et al.
ACS infectious diseases, 7(8), 2310-2323 (2021-07-31)
Reliable antimicrobial susceptibility testing is essential in informing both clinical antibiotic therapy decisions and the development of new antibiotics. Mammalian cell culture media have been proposed as an alternative to bacteriological media, potentially representing some critical aspects of the infection
Difco Manual, 272-272 (1998)
Michel Godin et al.
Nature methods, 7(5), 387-390 (2010-04-13)
We used a suspended microchannel resonator (SMR) combined with picoliter-scale microfluidic control to measure buoyant mass and determine the 'instantaneous' growth rates of individual cells. The SMR measures mass with femtogram precision, allowing rapid determination of the growth rate in
Luria broth (LB) and Luria agar (LA) media and their uses protocol
MacWilliams MP and Liao MK
Journal of Separation Science (2006)
Alex Golberg et al.
AAPS PharmSciTech, 10(3), 881-886 (2009-07-03)
The purpose of this study was to examine the feasibility of using irreversible electroporation (IRE) as a non-chemical method for eliminating microorganisms of liquid drugs. The studied drug was a topical ophthalmic medication, a pharmaceutical field in which the problem
プロトコル
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.