製品名
SIG10 Chemically Competent Cells, for protein expression and DNA plasmid production
由来生物
Escherichia coli
グレード
for molecular biology
フォーム
buffered aqueous solution
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 × 109 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
These cells are ideal for cloning and propagation of plasmid, cosmid, or fosmid clones and are highly efficient for routine cloning applications.
They share the most useful genetic elements of standard cloning strains like DH5α™ DH10B, JM109, TOP10, etc. and directly replace them in cloning protocols.
They are are provided in 40 μL, 80 μL and 160 μL aliquots, each being sufficient for one, two and four transformations respectively.
The cells have a transformation efficiency of >1 x 109 cfu/μg
The 96-well format are provided in aliquots of 20 μL per well and have a transformation efficiency of >1 x 108 cfu/μg.
Genotype
F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara,leu)7697 galU galK rpsL nupG λ- tonA
アプリケーション
特徴および利点
- share the most useful genetic elements of standard cloning strains like DH5α™ DH10B, JM109, TOP10, etc. and directly replace them in cloning protocols.
- ensures recovery of stable and high quality plasmid DNA.
- high transformation efficiency
- provide the performance researchers need with ease of use.
- provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
- Blue - white screening
構成
- SIG10 chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA at 10 pg/μL
- recovery medium for cloning
原理
This strain also carries the recA1 and endA1 mutations. The recA1 genotype provides minimized recombination and aids in plasmid stability while endA1 provides for high quality plasmid DNA preparation.
They are bacteriophage T1-resistant (tonA mutation) and also resistant to streptomycin by virtue of rpsL mutation.
法的情報
関連製品
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
プロトコル
For best results, ligation reactions must be heat inactivated at 70º C for 15 minutes before transformation. Alternately, the reactions may be purified.