Merck
L3522
Sigma-Aldrich
LBブロス(Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium, suitable for regular E.coli culture
別名:
Luriaブロス, ミラーLBブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
Miller′s Modification, 10 g/L NaCl
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
組成
NaCl, 10 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
pH
6.8-7.2(2.5% solution)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
Miller's LBは、E. coliの培養に使用される、一般的な微生物増殖培地です。 この栄養素の豊富な微生物ブロスは、ペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミン、および糖質を含んでいます。
アプリケーション
LB ブロス(ミラー)は、E. coli(大腸菌)Pseudomonas putida(シュードモナス・プチダ)KT2440、Vibrio parahaemolyticus(腸炎ビブリオ)、およびBacillus(バチルス属)spp.単離のための土壌サンプルの培地として使用されています。
クローニング、DNAプラスミド作成、およびリコンビナントタンパク質作成のための、E. coli株の非選択的培養に適しています。適した抗生物質が添加される場合の選択的培養にも適しています。
生物化学的/生理学的作用
Luriaブロスは、Escherichia coliの維持と繁殖に使用されます。 E. coliは、トリプトンおよびイーストが供給する必須成長因子によって、Luriaブロス中で迅速に増殖します。供給されない場合はE. coliが必須成長因子を合成する必要があります。 また、Luriaブロスは、NaCl成分による輸送や浸透圧バランスのための必須電解質を含んでいます
特徴および利点
Miller's LB粉末は以下を提供します:
  • より大きなパッケージサイズによる容易なスケールアップ
  • 溶液にかわる低予算な方法
  • 標準的な組成
調製ノート
1.25 gを蒸留水1 Lに懸濁します。
2.121℃で15分間オートクレーブします。
Luria、Adams、Ting(LCブロスとしても知られています)培地の調製:オートクレーブ後、滅菌0.1 M塩化カルシウム25 mLを無菌的に添加します。
再構成
25gの粉末を1 Lの水に懸濁して撹拌してください。 121°Cで15分間オートクレーブし、滅菌してください。 抗生物質など(必要な場合)を添加する前に冷却してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L3522-EW:
L3522-VAR:
L3522-BULK:
L3522-1KG-PW:
L3522-250G-PW:
L3522-250G:4548173201122
L3522-1KG:4548173201115
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Single-cell bacteria growth monitoring by automated DEP-facilitated image analysis
Peitz I and van Leeuwen R
Lab on a chip, 10(21), 2944-2951 (2010)
Selecting lipopeptide-producing, Fusarium-suppressing Bacillus spp.: Metabolomic and genomic probing of Bacillus velezensis NWUMFkBS10. 5
Adeniji A, et al.
MicrobiologyOpen, e742-e742 (2018)
Demeng Tan et al.
Microorganisms, 8(3) (2020-03-12)
Phage therapy is a potential and promising avenue for controlling the emergence and spread of multidrug-resistant (MDR) Klebsiella pneumoniae, however, the rapid development of anti-phage resistance has been identified as an obstacle to the development of phage therapy. Little is
Atlas, R. M., L.C. Parks
Handbook of Microbiological Media (1993)
Ikhlaas M Kasli et al.
AMB Express, 9(1), 5-5 (2019-01-09)
Production of recombinant proteins such as antibody fragments in the periplasm of the bacterium Escherichia coli has a number of advantages, including the ability to form disulphide bonds, aiding correct folding, and the relative ease of release and subsequent capture
資料
遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
プロトコル
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
関連コンテンツ
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield