Merck
L3022
Sigma-Aldrich
LBブロス(Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.
別名:
Lennoxブロス, ルリア ベルターニブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
組成
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2% solution)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
Lennox LBは、E. coliの培養に使用される、一般的な微生物増殖培地です。この栄養素の豊富な微生物ブロスは、ペプチド、アミノ酸、および糖質を、低塩類組成で含んでいます。
アプリケーション
Luriaブロスは、Escherichia coliの維持と繁殖に使用されます。 E. coliは、トリプトンおよびイーストが供給する必須成長因子によって、Luriaブロス中で迅速に増殖します。供給されない場合はE. coliが必須成長因子を合成する必要があります。また、Luriaブロスは、NaCl成分による輸送や浸透圧バランスのための必須電解質を含んでいます。
細胞抽出物のTrimastix分画実験における、T. pyriformis細胞画分の再懸濁に使用されます。
クローニング、DNAプラスミド作成、およびリコンビナントタンパク質作成のための、E. coli株の非選択的培養に適しています。 また、ゼオシン®などの低塩濃度が必要なものを含め、適した抗生物質が添加される場合の選択的培養にも適しています。
特徴および利点
Lennox LB粉末は以下を提供します:
  • 秤量不要の便利なスモールパッケージ
  • より大きなパッケージサイズによる容易なスケールアップ
  • 溶液にかわる低予算な方法
  • 標準的な組成
調製ノート
1.1 Lの蒸留水に20 gを溶かします。
2.121℃で15分間オートクレーブ滅菌します。
Lennox L Brothを調製するには:1 gグルコースを添加してから、上記の調製手順に従います。
EnquistおよびSternbergの培地を調製するには:オートクレーブ後、滅菌した1 M硫酸マグネシウム10 mLを無菌的に添加します。
法的情報
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3022-BULK:
L3022-VAR:
L3022-6X1KG:4548173201047
L3022-250G:4548173201030
L3022-1KG:4548173201023
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
J Benavente et al.
International journal of biological macromolecules, 103, 758-763 (2017-05-27)
The preparation of silver nanoparticles (AgNPs) and their incorporation into the structure of a regenerated cellulose membrane by dip coating is presented. Morphological characterization of the AgNPs (average diameter of 20±2nm) was carried out by SEM/TEM, while elastic, electrical and
Francisco Dávila et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 6) (2018-02-16)
Bacteria can damage sperm and thus reduce the reproductive success of both males and females; selection should therefore favour the evolution of antimicrobial protection. Eusocial hymenopterans might be particularly affected by such bacterial infections because of their mating ecology. In
Margot Doberva et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1152-1152 (2017-07-12)
Quorum sensing (QS) is a density-dependent mechanism allowing bacteria to synchronize their physiological activities, mediated by a wide range of signaling molecules including
Víctor González-Alonso et al.
Poultry science, 99(1), 536-545 (2020-05-18)
The objective of the present study was to assess the potential synergistic effect between supercritical carbon dioxide (SC-CO2) and fresh culinary herbs (Coriandrum sativum and Rosmarinus officinalis) on the microbial inactivation of raw chicken meat. The microbiological inactivation was performed
Zuzana Zubáčová et al.
PloS one, 8(3), e55417-e55417 (2013-03-22)
All eukaryotic organisms contain mitochondria or organelles that evolved from the same endosymbiotic event like classical mitochondria. Organisms inhabiting low oxygen environments often contain mitochondrial derivates known as hydrogenosomes, mitosomes or neutrally as mitochondrion-like organelles. The detailed investigation has shown
プロトコル
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.