Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
CMC0017
Sigma-Aldrich
OverExpress C41(DE3)化学的コンピテントセル
Escherichia coli, rod shaped
別名:
C41 strain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106202
NACRES:
NA.85
product name
OverExpress C41(DE3)化学的コンピテントセル, for the highest protein expression
由来生物
Escherichia coli
グレード
for molecular biology
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 106 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
OverExpressエレクトロコンピテントセルおよび化学的コンピテントセルは、真正細菌、酵母、植物、ウイルスおよび哺乳動物を含むすべてのクラスの生物に由来する有毒タンパク質を効率的に発現するE. coli株です。これらの新しい細菌株が有毒タンパク質の発現に有効であることが、350を超える発表物で検証されています。OverExpress株には、有毒タンパク質に対する耐性を与えるために表現型に基づいて選択された遺伝子変異が含まれています。C41(DE3)株はBL21(DE3)株に由来します。この株はひとつ以上の変異を有し、これが多くの組換え有毒タンパク質に関連する細胞死を防ぎます。C43(DE3)株は、さまざまな有毒タンパク質に対する耐性を選択してC41(DE3)株から作製したものであり、C41(DE3)株に対して毒性を示す多様なタンパク質を発現できます。OverExpress C41(DE3)pLysSおよびC43(DE3)pLysSは、T7 RNAポリメラーゼの天然阻害物質であるT7リゾチームをコードするクロラムフェニコール耐性プラスミドも保有しています。pLysSを保有する細胞は少量のT7リゾチームを産生します。これらの細胞株は、導入前にT7 RNAポリメラーゼの基礎発現を抑制し、特定の有毒タンパク質をコードする組換え体を安定化するために使用されます。
遺伝子型
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
アプリケーション
発現スクリーニングに、OverExpress C41 (DE3)ケミカリーコンピテントセルが使用されています。
特徴および利点
  • これらのBL21(DE3)誘導体を用いてT7ベクターにクローン化されたExpress遺伝子
  • 有毒な膜タンパク質を表現するのに効果的
  • 350以上の研究論文に引用されています
構成
  • OverExpress C41(DE3)ケミカリーコンピテントセル
  • pUC 19形質転換コントロールDNA
  • 発現のための回復培地
法的情報
OverExpress is a trademark of Imaxio, S.A.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
A high-throughput expression screening platform to optimize the production of antimicrobial peptides.
Schreiber C, et al.
Microbial cell factories, 16(1), 29-29 (2017)
Lily Goodyer Sait et al.
eLife, 9 (2020-10-23)
Voltage-gated sodium channels are targets for a range of pharmaceutical drugs developed for the treatment of neurological diseases. Cannabidiol (CBD), the non-psychoactive compound isolated from cannabis plants, was recently approved for treatment of two types of epilepsy associated with sodium
Ji-Young Youn et al.
Molecular biology of the cell, 21(17), 3054-3069 (2010-07-09)
BAR domains are protein modules that bind to membranes and promote membrane curvature. One type of BAR domain, the N-BAR domain, contains an additional N-terminal amphipathic helix, which contributes to membrane-binding and bending activities. The only known N-BAR-domain proteins in
Myles B C Dillon et al.
ACS chemical biology, 7(7), 1198-1204 (2012-04-18)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) catalyze the posttranslational methylation of arginine using S-adenosylmethionine (SAM) as a methyl-donor. The PRMT family is widely expressed and has been implicated in biological functions such as RNA splicing, transcriptional control, signal transduction, and DNA repair.
Myles B C Dillon et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 27872-27880 (2013-08-16)
Protein arginine methyltransferase (PRMT) 8 is unique among the PRMTs, as it has a highly restricted tissue expression pattern and an N terminus that contains two automethylation sites and a myristoylation site. PRMTs catalyze the transfer of a methyl group
プロトコル
Protocol for OverExpress™ Chemically Competent Cells. Product Numbers: CMC0017, CMC0018, CMC0019, CMC0020, CMC0023, CMC0024