Merck
K1377
Sigma-Aldrich
カナマイシン 硫酸 Streptomyces kanamyceticus由来
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
別名:
カナマイシン 硫酸塩, カナマイシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36N4O11 · H2O4S
CAS番号:
分子量:
582.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281654
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Streptomyces kanamyceticus
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
有効性
≥750 μg per mg (dry basis)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white to off-white
溶解性
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
アプリケーション
agriculture
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI Key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:アミノグリコシド
硫酸カナマイシンは、Streptomyces kanamyceticus由来の広域スペクトルアミノグリコシド抗生物質です。硫酸カナマイシンはKanamycin Esculin Azide Agar上の連鎖球菌グループDを分離するために、またカナマイシン培地上のネオマイシンホスホトランスフェラーゼ含有形質転換植物細胞を選択するために、培養培地の添加剤として使用されます。硫酸カナマイシンは、カナマイシンB耐性遺伝子で形質転換した細胞の選択剤としても使用できます。細胞培地には、100 μg/mLで使用することを推奨します。
アプリケーション
Streptomyces kanamyceticus由来の硫酸カナマイシンが組織培養培地に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:この製品は、70Sリボソームサブユニットと結合し、転座を阻害し、ミスコーディングを誘発することで作用します。
耐性機序:アミノグリコシド修飾酵素(アセチルトランスフェラーゼ、ホスホトランスフェラーゼ、ヌクレオチジルトランスフェラーゼなど)は、この抗生物質を変化させることができ、リボソームとの相互作用を妨げます。
抗菌スペクトル:硫酸カナマイシンはグラム陰性およびグラム陽性細菌ならびにマイコプラズマに有効です。
注意
溶液は37℃で約5日間安定です。 水性保存溶液は2~8℃で長期保存できます。
調製ノート
硫酸カナマイシンは50 mg/mLの濃度で水に溶け、透明な溶液を生成します。 硫酸カナマイシンはアルコール、アセトン、クロロホルム、エーテルおよびエチルアセテートにはほとんど溶けません。 1%水溶液のpHは6.5~8.5です。 滅菌溶液は、2 μmのフィルターで滅菌ろ過して調製できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K1377-5G:4548173200521
K1377-1G:4548173200507
K1377-VAR:
K1377-25G:4548173200514
K1377-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Moxalactam as a counter-selection antibiotic for Agrobacteriummediated
transformation and its positive effects on Theobroma cacao
somatic embryogenesis
Gabriela Antu'nez de Mayolo
Plant Science, 164, 607-615 (2003)
Riccardo Di Mambro et al.
Current biology : CB, 29(7), 1199-1205 (2019-03-19)
Plant developmental plasticity relies on the activities of meristems, regions where stem cells continuously produce new cells [1]. The lateral root cap (LRC) is the outermost tissue of the root meristem [1], and it is known to play an important
Samaneh Mosallatpour et al.
Scientific reports, 9(1), 19062-19062 (2019-12-15)
L-glutaminase importance to use in the food industry and medicine has attracted much attention. Enzymes stability has always been a challenge while working with them. We heterologously expressed and characterized a novel stable L-glutaminase from an extremophile bacterium (Cohnella sp.
Mitsutaka Kitano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4795-4803 (2014-06-11)
Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses cause severe and often fatal disease in humans. We evaluated the efficacy of repeated intravenous dosing of the neuraminidase inhibitor peramivir against highly pathogenic avian influenza virus A/Vietnam/UT3040/2004 (H5N1) infection in cynomolgus macaques.
Atef Allam et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 871-878 (2014-06-11)
The role of the TNF family member CD70 in adaptive T cell responses has been intensively studied, but its function in innate responses is still under investigation. In this study, we show that CD70 inhibits the early innate response to
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。