Merck
C0378
Sigma-Aldrich
クロラムフェニコール
≥98% (HPLC)
別名:
D-(-)-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-β-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド, D-(−)-threo-2-ジクロロアセトアミド-1-(4-ニトロフェニル)-1,3-プロパンジオール, D-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-4-ニトロフェンエチル]アセトアミド, クロロマイセチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
323.13
Beilstein:
2225532
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102831
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
pKa 
5.5
mp
149-153 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:フェニコール
アプリケーション
クロラムフェニコールは、Streptomyces venezuelae株から分離された、合成抗生物質です。分子生物学アプリケーションにおいて、10~20 μg/mLの濃度で、細菌のセレクションにしばしば使用され、クロラムフェニコール耐性遺伝子を含む形質転換細胞のセレクション試薬として使用されます。
クロラムフェニコールは、静菌性の非強力抗生物質として使用されています。陽性細菌細胞のセレクションおよび増殖に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:クロラムフェニコールは、50Sリボソームサブユニットに結合してアミノアシルtRNAのリボソームへの付着を防ぐことでペプチジルトランスフェラーゼステップを遮断することにより細菌のタンパク質合成を阻害します。また、ミトコンドリアと葉緑体のタンパク質合成およびリボソームの(p)ppGpp生成を阻害して、rRNA転写を抑制します。
耐性機序:クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼを使用することで、本製品はアセチル化され、不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対して幅広いスペクトルを持つ抗生物質であり、主に眼科や獣医学的用途で使用されます。
注意
ストック溶液は、2~8°Cで保管してください。37°Cでは5日間安定です。 水溶液は中性で、幅広いpHにおいて安定であり、290日後に50%が加水分解します。 ホウ砂バッファー溶液を使用すれば、この数値は14%まで減少します。 溶液は遮光保存してください。光化学分解を受けると溶液が黄色くなります。 水溶液を115°Cで30分間加熱すると、クロラムフェニコールが10%損失します。
調製ノート
水溶液中でのクロラムフェニコールの分解は、一般的な酸や塩基によって触媒されます。 この分解の速度は、イオン強度やpHには依存しません。
その他情報
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0378-VAR:
C0378-500G:4548173190082
C0378-25G:4548173190075
C0378-RSAMPLE:
C0378-1KG:4548173190068
C0378-100G:4548173190051
C0378-5G:4548173190099
C0378-20MG-IR:
C0378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development and Evaluation of an aroA/htrA Salmonella enteritidis Vector Expressing Eimeria maxima TRAP Family Protein EmTFP250 with CD 154 (CD 40L) as Candidate Vaccines against Coccidiosis in Broilers.
International Journal of Poultry Science, 9, 1031-1037 (2010)
Kyle J Wayne et al.
Journal of bacteriology, 192(17), 4388-4394 (2010-07-14)
The WalRK two-component regulatory system coordinates gene expression that maintains cell wall homeostasis and responds to antibiotic stress in low-GC Gram-positive bacteria. Phosphorylated WalR (VicR) of the major human respiratory pathogen Streptococcus pneumoniae (WalR(Spn)) positively regulates transcription of several surface
Targeting antibacterial agents by using drug-carrying filamentous bacteriophages.
Yacoby I et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 50, 2087-2087 (2006)
Expression and Purification of the Arabidopsis E4 SUMO Ligases PIAL1 and PIAL2.
Tomanov K and Bachmair A
Bio-protocol null
Saurabh Bhattacharya et al.
Cell reports, 27(2), 334-342 (2019-04-02)
We have previously described the existence of membranous nanotubes, bridging adjacent bacteria, facilitating intercellular trafficking of nutrients, cytoplasmic proteins, and even plasmids, yet components enabling their biogenesis remain elusive. Here we reveal the identity of a molecular apparatus providing a
プロトコル
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.