安全性情報
R4408
Sigma-Aldrich
クロラムフェニコール
Ready Made Solution, 100 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5), ≥98% (HPLC)
別名:
D-threo2,2-ジクロロN-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-4-ニトロフェネチル]アセトアミド, D-(-)-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α−-(ヒドロキシメチル)-β-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド, D-(-)-threo-2-ジクロロアセトアミド-1-(4-ニトロフェニル)-1,3-プロパンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51102831
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solution
濃度
100 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロラムフェニコールは合成抗生物質であり、Streptomyces venezuelaeの菌株から抽出されます。分子生物学用途として、10~20 μg/mLの濃度で、細菌のセレクションにしばしば使用され、クロラムフェニコール耐性遺伝子を含む形質転換細胞のセレクション試薬として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:クロラムフェニコールは、50Sリボソームサブユニットに結合し、アミノアシルtRNAのリボソームへの結合を阻害することによって、ペプチドトランスフェラーゼの段階をブロックし、細菌のタンパク質合成を阻害します。また、ミトコンドリアおよびクロロプラストのタンパク質合成を阻害し、rRNAの転写を抑制する(p)ppGppのリボソームでの形成を阻害します。
耐性機序:クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼは、本製品をアセチル化し、不活化します。
抗菌スペクトラム:本製品は、グラム陽性およびグラム陰性細菌に対して幅広いスペクトルを持った抗生剤であり、主に眼科や獣医学領域において使用されます。
包装
10 mL
調製ノート
この製品は、エタノール:イソプロパノール(95:5)の100 mg/mLの調整済み溶液として提供されます。ドライアイスを同梱して出荷され、-20°Cで保存されます。
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。開封した容器は、再度慎重にシールして、漏れを防ぐために直立させて保管します。保管クラス(TRGS 510):可燃性液体
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R4408-10ML-PW:
R4408-BULK:
R4408-VAR:
R4408-10ML:4548173312842
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stephanie Petrella et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(10), 3725-3736 (2008-07-16)
Two clinical strains of Escherichia coli (2138) and Enterobacter cloacae (7506) isolated from the same patient in France and showing resistance to extended-spectrum cephalosporins and low susceptibility to imipenem were investigated. Both strains harbored the plasmid-contained bla(TEM-1) and bla(KPC-2) genes.
Young Chan Song et al.
Annals of dermatology, 23(3), 321-328 (2011-09-13)
Although acne is a common follicular inflammatory dermatosis, studies of the relationship between Malassezia yeasts and acne have rarely been conducted. We sought to identify Malassezia yeasts from acne patients and establish a relationship between specific types of species of
Volkmar Passoth et al.
Biotechnology for biofuels, 2(1), 16-16 (2009-08-22)
Drying is currently the most frequently used conservation method for cereal grain, which in temperate climates consumes a major part of process energy. Airtight storage of moist feed grain using the biocontrol yeast Pichia anomala as biopreservation agent can substantially
Yudong Liu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(2), 512-518 (2008-11-26)
Methicillin (meticillin)-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a serious problem worldwide. To investigate the molecular epidemiology of MRSA isolates in China, a total of 702 MRSA isolates collected from 18 teaching hospitals in 14 cities between 2005 and 2006 were characterized
Johannes Zander et al.
Infection and immunity, 76(4), 1333-1339 (2007-12-28)
Thymidine-dependent small-colony variants (SCVs) of Staphylococcus aureus are frequently associated with persistent and recurrent infections in cystic fibrosis patients. The phenotypic appearance of S. aureus SCVs or normal-colony variants (NCVs) is postulated to be affected by the intracellular amount of