Merck
T7660
Sigma-Aldrich
テトラサイクリン 塩酸塩
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
Tetracycline HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · HCl
CAS番号:
分子量:
480.90
Beilstein:
3844873
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51284043
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
yellow
mp
220-223 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI Key
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:テトラサイクリン
アプリケーション
テトラサイクリンは広汎なスペクトルを持つポリケチド抗生物質で、ロッキー山発疹熱、発疹チフス、ダニ熱、Q熱、およびブリル‐ジンサー病などの細菌感染の治療、および上気道感染およびニキビの治療のために臨床的に使用されます。多剤抵抗性と急性膵炎を含む潜在的副作用についての研究に用いられています。細胞培養用途では10 mg/Lでの使用をお勧めします。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:テトラサイクリンは受動的に細胞膜中のタンパク質チャネルを通して拡散し、30Sリボソームに結合し、mRNA-リボソーム複合体上の受容体部位へのアミノアシルtRNAのアクセスを妨げることにより、タンパク質合成を阻害します。またテトラサイクリンは、細菌の50Sリボソームサブユニットに結合し、膜を変化させ、菌体からの細胞内成分の漏出も引き起こします。阻害効果が洗浄により回復可能であることから、テトラサイクリンは可逆的に結合する抗生物質であり、非可逆的に結合する薬剤ではないこと、これが抗菌作用の原因であることが示唆されます。
耐性の機序:細胞壁の浸透性が消失することで効果は不活性化されます。
抗菌性スペクトル:グラム陽性およびグラム陰性細菌に対し広範囲な抗菌活性があります。
注意
本製品は0℃未満で凍結し湿気と光を避けて保存してください。この条件下では、本製品は4年間活性を保持することが示されています。保存溶液は-20℃で保存してください。37℃では4日間安定です。
調製ノート
本製品は、水に溶けやすく、96%エタノールに溶けにくく、アセトンにほとんど溶けません。 テトラサイクリンはアルカリ水酸化物溶液中では急速に分解されます。また、水溶液を静置すると加水分解のため濁り、沈殿を生じます。 テトラサイクリンの効能はpH 2未満の溶液中では低下します。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。乾燥した場所に保管してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T7660-BULK:
T7660-5G-9:
T7660-VAR:
T7660-5G:
T7660-VAR-9:
T7660-25G:
T7660-BULK-9:
T7660-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silvia Emma Rossi et al.
Nature communications, 9(1), 4830-4830 (2018-11-18)
Dna2 is a DNA helicase-endonuclease mediating DSB resection and Okazaki fragment processing. Dna2 ablation is lethal and rescued by inactivation of Pif1, a helicase assisting Okazaki fragment maturation, Pol32, a DNA polymerase δ subunit, and Rad9, a DNA damage response
Michael L van de Weijer et al.
Molecular cell, 79(5), 768-781 (2020-08-02)
Misfolded proteins in the endoplasmic reticulum (ER) are degraded by ER-associated degradation (ERAD). Although ERAD components involved in degradation of luminal substrates are well characterized, much less is known about quality control of membrane proteins. Here, we analyzed the degradation
Marta Lukačišinová et al.
Nature communications, 11(1), 3105-3105 (2020-06-21)
Genetic perturbations that affect bacterial resistance to antibiotics have been characterized genome-wide, but how do such perturbations interact with subsequent evolutionary adaptation to the drug? Here, we show that strong epistasis between resistance mutations and systematically identified genes can be
Sami Nourreddine et al.
Cell reports, 31(7), 107660-107660 (2020-05-21)
In human cells, the expression of ∼1,000 genes is modulated throughout the cell cycle. Although some of these genes are controlled by specific transcriptional programs, very little is known about their post-transcriptional regulation. Here, we analyze the expression signature associated
Hana Antonicka et al.
Cell metabolism, 32(3), 479-497 (2020-09-03)
We used BioID, a proximity-dependent biotinylation assay with 100 mitochondrial baits from all mitochondrial sub-compartments, to create a high-resolution human mitochondrial proximity interaction network. We identified 1,465 proteins, producing 15,626 unique high-confidence proximity interactions. Of these, 528 proteins were previously