由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
γ-irradiated
形状
powder
有効性
≥850 μg per mg
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
色
faintly yellow to yellow
mp
220-223 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI Key
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
耐性の機序:細胞壁の浸透性が消失することで効果は不活性化されます。
抗菌性スペクトル:グラム陽性およびグラム陰性細菌に対し広範囲な抗菌活性があります。
包装
注意
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8032-20MG:
T8032-VAR:
T8032PROC:
T8032-10MG:
T8032-20MG-PW:
T8032-BULK:
T8032-10MG-PW:
T8032-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)